Fortfahren mit
1.46196
Gepufferte NaCl-Pepton-Lösung
tube capacity 17 mL, tube filling volume 9 mL, closure type, Red scew cap with 2 loci, pack of 100 tubes
Synonym(e):
Gepuffertes Kochsalzlösung-Peptonwasser, Gepuffertes Natriumchlorid-Peptonwasser, NaCl-Peptonlösung (gepuffert)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106229
Feature:
closure type Red scew cap with 2 loci, ready-to-use
Agency:
EP (2.6.13)
Ph:
7.0
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
EP (2.6.13)
Quality Segment
description
For the microbiological examination of non-sterile pharmaceuticals
form
liquid
shelf life
12 mo.
feature
closure type Red scew cap with 2 loci, ready-to-use
packaging
pack of 100 tubes
technique(s)
direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable
tube capacity
17 mL
tube filling volume
9 mL
color
clear colorless
pH
7.0
application(s)
cosmetics
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
storage temp.
2-25°C
General description
Gepufferte NaCl-Pepton-Lösung weist einen geringen Gehalt von Pepton auf, und der Gehalt von Phosphatpuffer und Natriumchlorid erhält die Lebensfähigkeit der vorhandenen Mikroorganismen ohne ihr Wachstum zu fördern.
Application
Gepufferte NaCl-Pepton-Lösung wurde für die mikrobiologische Untersuchung von nicht sterilen pharmazeutischen Produkten entwickelt. Sie wird auch als Lösung zur Probenvorbereitung sowie als Verdünnungs- oder Waschlösung eingesetzt.
Features and Benefits
  • Unsere gebrauchsfertigen Medien bieten höchste Qualität und Testzuverlässigkeit. Sie wurden formuliert und geprüft, um die Arzneibuchanforderungen zu erfüllen.
  • Medien für die Sterilitätsprüfung und Spüllösungen werden gemäß ISO 9001 in einem Produktionszentrum unter kontrollierten Umgebungsbedingungen hergestellt. Jede Charge wird einem strengen Qualitätskontrollverfahren (QK-Verfahren) unterzogen, einschließlich pH-Wert, Sterilität und Wachstumsförderungstests.
  • Unser Herstellungsverfahren gewährleistet die höchste Klarheit für unsere Medien und Spüllösungen, wodurch die Präzision verbessert wird und das Risiko einer falschen Interpretation und falscher Ergebnisse signifikant verringert wird.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.461411.467801.46611
feature
closure type Red scew cap with 2 loci, ready-to-use
feature
closure type Blue scew cap with 2 loci, ready-to-use
feature
closure type Blue screw cap with septum and protector, ready-to-use
feature
closure type Blue flip cap with septum, ready-to-use
application(s)
cosmetics
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
application(s)
cosmetics
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
technique(s)
direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable
technique(s)
direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable
technique(s)
direct inoculation: suitable, microbiological culture: suitable, sterile filtration: suitable
technique(s)
sterile filtration: suitable
agency
EP (2.6.13)
agency
EP 2.6.13
agency
EP (2.6.13), JP (4.06), USP
agency
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
71
packaging
pack of 100 tubes
packaging
pack of 20 tubes
packaging
pack of 6 bottles
packaging
pack of 6 bottles
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gepufferte NaCl-Pepton-Lösung
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
146196010004027269268244