Fortfahren mit
1.46480
Gepufferte NaCl-Peptonlösung
bottle capacity 125 mL, bottle filling volume 90 mL, closure type, Blue screw cap with 3 loci, pack of 70 bottles
Synonym(e):
Gepuffertes Kochsalzlösung-Pepton-Wasser, gepufferte Natriumchlorid-Pepton-Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106229
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
agency
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
description
For the microbiological examination of non-sterile pharmaceuticals
sterility
sterile; autoclaved
form
liquid (ready-to-use)
shelf life
360 days
feature
closure type Blue screw cap with 3 loci, ready-to-use
packaging
pack of 70 bottles
technique(s)
direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable
bottle capacity
125 mL
bottle filling volume
90 mL
pH
7.0
application(s)
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
storage temp.
2-25°C
suitability
nonselective for
General description
Gepufferte NaCl-Pepton-Lösung weist einen geringen Gehalt von Pepton auf, und der Gehalt von Phosphatpuffer und Natriumchlorid erhält die Lebensfähigkeit der vorhandenen Mikroorganismen ohne ihr Wachstum zu fördern.
Application
Gepufferte NaCl-Pepton-Lösung wurde für die mikrobiologische Untersuchung von nicht sterilen pharmazeutischen Produkten entwickelt.
Features and Benefits
Unsere gebrauchsfertigen Medien bieten die höchste Qualitätsstufe und höchstes Vertrauen in die Tests. Sie wurden formuliert und geprüft, um die Arzneibuchanforderungen zu erfüllen. Sterilitätsprüfungsmedien und Spüllösungen werden in einem ISO 9001 umgebungskontrollierten Produktionszentrum hergestellt. Jede Charge wieder einem strengen Qualitätssicherungs(QC)-Verfahren unterzogen, einschließlich pH-Wert, Sterilität und Wachstumsförderungstests. Unser Herstellungsverfahren gewährleistet höchste Klarheit für unsere Medien und Spülflüssigkeiten, und verbessert dadurch die Genauigkeit und verringert das Risiko einer falschen Interpretation und falscher Ergebnisse signifikant.
Other Notes
Production will take place at Millipore SAS in Molsheim, France. Deliveries will be executed in accordance with the terms and conditions of MLS RTU GmbH. A minimum order quantity is required to process the order. Once the order is placed and confirmed, Merck will ensure product delivery within a maximum timeframe of 10 to 12 weeks. The terms and conditions of Merck KGaA apply to both Millipore SAS and MLS RTU GmbH and can be accessed through the following link: Standard Terms & Conditions
This medium can be modified and/or supplemented based on the required performance criteria.
Disclaimer
This item is created at the customer′s request as a customized product and will not be developed or qualified in accordance with the Merck Product Development Process.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.465961.465701.46611
technique(s)
direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable
technique(s)
direct inoculation: suitable
technique(s)
direct inoculation: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
sterile filtration: suitable
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
application(s)
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
form
liquid (ready-to-use)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-25°C
storage temp.
2-25°C
storage temp.
2-25°C
storage temp.
2-25°C
pH
7.0
pH
-
pH
-
pH
6.8-7.2
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gepufferte NaCl-Peptonlösung
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
146480007004065265240239
146480001004027269265236