Fortfahren mit
1.46195
Trypton-Soja-Agar
Tween®, Lecithin, ICR plate with non-lockable lid, plate diam. 55 mm, sterile; γ-irradiated, pkg of 10 plates Triple packed, suitable for surface monitoring
Synonym(e):
Trypton-Soja-Agar – gebrauchsfertige Abklatschplatten, CASO-Agar, Soja-Caseinaufschluss-Agar, Sojabohnen-Caseinaufschluss-Agar mit Lecithin und Tween®, TSA, Trypton-Soja-Agar mit Neutralisationsmittel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106231
Composition:
Lecithin , Tween®
Plate diam.:
55 mm
Feature:
ready-to-use
Sterility:
sterile; γ-irradiated
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polystyrene plate
Quality Segment
agency
EP, USP
sterility
sterile; γ-irradiated
form
plate
feature
ready-to-use
composition
Lecithin , Tween®
packaging
pkg of 10 plates Triple packed, box of 20 ea, box of 200 ea
plate diam.
55 mm
pH
7.3 ( in H2O)
application(s)
pharmaceutical, surface monitoring
compatibility
stand alone
storage temp.
2-25°C
suitability
bacteria, fungi
General description
Trypton-Soja-Abklatschagar + LT - ICR wurde zur Bestimmung der Gesamtzahl aerober Mikroorganismen auf trockenen, desinfizierten Oberflächen und Personal in Reinräumen und Isolatoren entwickelt. Es ist ein Komplexmedium zur Kultivierung und Isolierung vieler Bakterien, Hefen und Schimmelpilze. Die Formulierung des Soja-Casein-Pepton-Mediums enthält eine Kombination von Casein und Soja-Peptonen und liefert organischen Stickstoff, insbesondere Aminosäuren und längerkettige Peptide. Das Medium enthält zusätzlich Lecithin, Polysorbat 80 (Tween®) und Pyruvat, um möglicherweise vorhandene Reste von Desinfektionsmitteln auf trockenen Oberflächen zu inaktivieren. .
Application
Trypton-Soja-Agar (TSA, Soja-Casein-Pepton-Agar) ist ein Komplexmedium zur Kultivierung und Isolierung vieler Bakterien, Hefen und Schimmelpilze. Das Medium wird für das Umfeldmonitoring durch Bestimmung der Gesamtzahl aerober Mikroorganismen auf trockenen, desinfizierten Oberflächen sowie bei Personal in Reinräumen und Isolatoren angewendet.
Legal Information
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.462311.465521.46783
packaging
pkg of 10 plates Triple packed, box of 200 ea, box of 20 ea
packaging
pkg of 10 plates Triple packed, box of 20 ea, box of 200 ea
packaging
pkg of 10 plates Triple packed, box of 20 ea, box of 200 ea
packaging
triple packed of 10 plates
feature
ready-to-use
feature
ready-to-use
feature
ready-to-use
feature
lid ICR Plus: lockable, ready-to-use
application(s)
pharmaceutical, surface monitoring
application(s)
microbiology
pharmaceutical, surface monitoring
application(s)
air monitoring, pharmaceutical
application(s)
air monitoring
pharmaceutical, surface monitoring
suitability
bacteria, fungi
suitability
bacteria, fungi
suitability
bacteria, fungi, molds, yeasts
suitability
bacteria, fungi
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
irradiated
sterility
irradiated
sterility
irradiated
form
plate
form
plate
form
plate
form
plate
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trypton-Soja-Agar
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2