Fortfahren mit
1.46191
Malzextrakt-Agar-Abklatschplatte
plate diam. 55 mm, ready-to-use, contact plate for room temperature, aseptically filled, box of 20 plates, for yeasts, for molds
Synonym(e):
Malt Extract Agar - contact plate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106231
Plate diam.:
55 mm
Feature:
ready-to-use contact plate for room temperature
Sterility:
aseptically filled
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polystyrene plate
Quality Level
agency
ISO
sterility
aseptically filled
form
plate
feature
ready-to-use contact plate for room temperature
packaging
box of 20 plates
plate diam.
55 mm
pH
5.6 ( in H2O)
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
surface monitoring
compatibility
stand alone
storage temp.
15-25°C
suitability
molds, yeasts
General description
Malzextrakt-Agar-Abklatschplatte - RT wurde für das Umfeldmonitoring im nichtkritischen Bereich für den Nachweis von Hefen und Schimmelpilzen entwickelt.
Malzextrakt-Agar wird für den Nachweis von Hefen und Schimmelpilzen verwendet. Der pH-Wert des Mediums im Bereich von 5,4 bis 5,8 fördert das Wachstum der meisten Hefen und Pilze, während das Bakterienwachstum mehr oder weniger gehemmt wird. Malzextrakt verfügt über einen hohen Gehalt an Kohlehydraten (90–92 %), Stickstoffverbindungen und Vitaminen, z. B. Riboflavin, Pyridoxin und Thiamin. Das Pepton in Sojamehl ist ebenfalls reich an Kohlehydraten und stellt ferner die nötigen Proteinverbindungen wie Peptide und Aminosäuren zur Verfügung.
Application
Das Malzextrakt-Agar wird zur Bestimmung von Hefen und Schimmelpilzen in Lebensmitteln, darunter Milch- und Molkereiprodukte, und in Umweltproben eingesetzt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.461511.053981.05398
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
surface monitoring
application(s)
air monitoring
food and beverages
industrial qc
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
sterility
sterile; aseptically filled
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
feature
ready-to-use
feature
ready-to-use
feature
-
feature
-
suitability
molds, yeasts
suitability
molds, yeasts
suitability
molds, yeasts
suitability
molds, yeasts
agency
ISO
agency
-
agency
EP, JP, USP, according to ISO 16212
agency
EP, JP, USP, according to ISO 16212
form
plate (ready-to-use)
form
solid
form
granular
form
granular
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Malzextrakt-Agar-Abklatschplatte
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Media fill tests for beverages ensure that the filling line is not contaminated with spoilage bacteria, yeasts, or molds, during the production of low-acid aseptic beverages.
Verwandter Inhalt
Contact Plates and Swabs for Personnel and Surface Monitoring in Cleanrooms and Isolators
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
146191002004027269267940