Merck
1.46151
Millipore
Malzextrakt-Agar
Ready-to-use 90mm plate for detection of yeasts and moulds by Membrane filtration method.
About This Item
UNSPSC-Code:
41106227
NACRES:
NA.74
Qualitätsniveau
Form
solid
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Verpackung
pkg of (90 mm plate (20 plates per box))
pH-Wert
5.6 ( in H2O)
Anwendung(en)
air monitoring
food and beverages
industrial qc
microbiology
Eignung
molds
yeasts
Allgemeine Beschreibung
Malzextrakt-Agarplatten sind stapelbare, speziell konzipierte Platten, die die Sicherheit bei Gebrauch, Transport und Inkubation erhöhen und einen Standarddurchmesser von 90 mm haben. Malzextrakt-Agar wird für den Nachweis von Hefen und Schimmelpilzen durch die Membranfiltrationsmethode verwendet. Der pH-Wert von 5,4–5,8 des Mediums fördert das Wachstum der meisten Hefen und Pilze, wohingegen das Bakterienwachstum stark gehemmt wird. Malzextrakt hat einen hohen Gehalt an Kohlenhydraten (90–92 %), Stickstoffverbindungen und Vitaminen, z. B. Riboflavin, Pyridoxin und Thiamin. Das Sojamehlpepton ist ebenfalls reich an Kohlenhydraten und liefert zusätzlich notwendige Proteinverbindungen wie Peptide und Aminosäuren.
Anwendung
Malzextrakt-Agar wird zur Bestimmung von Hefen und Schimmelpilzen in Lebensmitteln, darunter Milch und Milcherzeugnisse, sowie für Umweltproben verwendet. Es eignet sich insbesondere für die Analyse von Getränken, in denen Hefen ein Hauptbestandteil sind.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Media fill tests for beverages ensure that the filling line is not contaminated with spoilage bacteria, yeasts, or molds, during the production of low-acid aseptic beverages.