Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 244,00 |
5 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 2.120,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
GranuCult® prime
Agency:
EP, JP, USP, according to ISO 16212
Ph:
5.6 (22 °C, 48 g/L in H2O, after autoclaving)
Form:
granular
Suitability:
molds, yeasts
Application(s):
food and beverages
microbiology
microbiology
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
agency
EP, JP, USP, according to ISO 16212
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pkg of 5 kg, pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
5.6 (22 °C, 48 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
48 g/L
bulk density
590 kg/m3
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
molds, yeasts
General description
Malzextrakt-Agar wird für die Detektion, Isolierung und Bestimmung von Hefen und Schimmelpilzen empfohlen. Der saure pH-Wert des Mediums unterstützt das Wachstum von Hefen und Schimmelpilzen, während es gleichzeitig das Wachstum der bakteriellen Flora hemmt. Die Zugabe von bestimmten Farbstoffindikatoren zum Medium ermöglicht die Differenzierung von Hefe- und bakteriellen Kolonien. Des Weiteren wird ein modifiziertes Malzextrakt-Agar für die selektive Kultivierung von Aspergillus flavus empfohlen.
Application
Malzextrakt-Agar wird für die Detektion, Isolierung und Bestimmung von Pilzen, insbesondere Hefe- und Schimmelpilze, in verschiedenen Stoffen sowie für die Kultivierung von Teststämmen für mikrobiologische Vitamin-Assays verwendet.
Analysis Note
Aussehen (Klarheit): klar bis leicht opaleszierend
Aussehen (Farbe): braun
pH-Wert (25 °C): 5,4 - 5,8
Wachstumsprüfung in Übereinstimmung mit der aktuellen Ausgabe von DIN EN ISO 11133.
Inokulum auf Referenzmedium (Escherichia coli ATCC 10231 (WDCM 00054)):
Inokulum auf Referenzmedium (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058)):
Inokulum auf Referenzmedium (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9080):
Inokulum auf Referenzmedium (Rhodotorula mucilaginosa DSM 70403):
Koloniezahl (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)):
Koloniezahl (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058)):
Koloniezahl (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9080):
Koloniezahl (Rhodotorula mucilaginosa DSM 70403):
Rückgewinnung auf Testmedium (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): ≥ 70 %
Rückgewinnung auf Testmedium (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058)): ≥ 70 %
Rückgewinnung auf Testmedium (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9080): ≥ 70 %
Rückgewinnung auf Testmedium (Rhodotorula mucilaginosa DSM 70403): ≥ 70 %
Wachstum (Geotrichum candidum DSM 1240): gut bis sehr gut
Wachstum (Penicillium commune ATCC 10428): gut bis sehr gut
Wachstum (Aspergillus brasiliensis (früher A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)): gut bis sehr gut
Wachstum (Trichophyton ajelloi ATCC 28454): befriedigend bis gut
Inkubation: Schimmelpilze 7 Tage bei 26 ± 2 °C, Hefen 3 Tage, aerob
Eine Rückgewinnungsrate von 70 % ist gleich einem Produktivitätswert von 0,7.
Die angegebenen Koloniezahlen ergeben sich aus der Summe einer Dreifach-Bestimmung.
Referenzmedium: SABOURAUD-Agar
Aussehen (Farbe): braun
pH-Wert (25 °C): 5,4 - 5,8
Wachstumsprüfung in Übereinstimmung mit der aktuellen Ausgabe von DIN EN ISO 11133.
Inokulum auf Referenzmedium (Escherichia coli ATCC 10231 (WDCM 00054)):
Inokulum auf Referenzmedium (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058)):
Inokulum auf Referenzmedium (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9080):
Inokulum auf Referenzmedium (Rhodotorula mucilaginosa DSM 70403):
Koloniezahl (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)):
Koloniezahl (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058)):
Koloniezahl (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9080):
Koloniezahl (Rhodotorula mucilaginosa DSM 70403):
Rückgewinnung auf Testmedium (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): ≥ 70 %
Rückgewinnung auf Testmedium (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058)): ≥ 70 %
Rückgewinnung auf Testmedium (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9080): ≥ 70 %
Rückgewinnung auf Testmedium (Rhodotorula mucilaginosa DSM 70403): ≥ 70 %
Wachstum (Geotrichum candidum DSM 1240): gut bis sehr gut
Wachstum (Penicillium commune ATCC 10428): gut bis sehr gut
Wachstum (Aspergillus brasiliensis (früher A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)): gut bis sehr gut
Wachstum (Trichophyton ajelloi ATCC 28454): befriedigend bis gut
Inkubation: Schimmelpilze 7 Tage bei 26 ± 2 °C, Hefen 3 Tage, aerob
Eine Rückgewinnungsrate von 70 % ist gleich einem Produktivitätswert von 0,7.
Die angegebenen Koloniezahlen ergeben sich aus der Summe einer Dreifach-Bestimmung.
Referenzmedium: SABOURAUD-Agar
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Wir haben je nach Bedarf zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete Granulat GranuCult® und das kostengünstige Pulver NutriSelect®. Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben – von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under GranuCult® Malzextrakt-Agar
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?