Fortfahren mit
1.46181
Rappaport-Vassiliadis-Medium
tube capacity 17 mL, tube filling volume 10 mL, closure type, with yellow cap, single packed of 20 tubes, for Salmonella spp.
Synonym(e):
RVS-Medium; Salmonella-Anreicherungsmedium nach Rappaport und Vassiliadis
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106225
Feature:
closure type with yellow cap, ready-to-use
Agency:
EP 2.6.13, USP 62
Ph:
5.2
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
EP 2.6.13, USP 62
description
For the selective enrichment of samples for Salmonella sp. in accordance to EP
form
liquid (ready-to-use)
feature
closure type with yellow cap, ready-to-use
composition
with soy peptone
packaging
single packed of 20 tubes, tube of
technique(s)
direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable
tube capacity
17 mL
tube filling volume
10 mL
pH
5.2
application(s)
microbiology
pharmaceutical
storage temp.
2-25°C
suitability
Salmonella spp.
General description
Rappaport-Vassiliadis-Medium wird für die selektive Anreicherung und präsumtive Detektion von Salmonella sp. verwendet. Dieses Medium ist eine Modifikation der Rappaport-Vassiliadis-Anreicherungsbouillon und wird für die Motilitätsanreicherung in Petrischalen verwendet. Es handelt sich dabei um ein schnell wirkendes und empfindliches Medium für die Isolierung von Salmonella sp., das direkt nach der Voranreicherung eingesät werden kann.
Application
Rappaport-Vassiliadis-Medium wird für die selektive Anreicherung und präsumtive Detektion von Salmonella sp. in pharmazeutischen Produkten verwendet.
Analysis Note
Soja-Peptone enthalten stickstoff- und kohlenstoffhaltige B-Komplex-Vitamine und andere essenzielle Wachstumsnährstoffe. Phosphat verleiht dem Medium eine Pufferkapazität. Malachitgrün fungiert als Selektionsmittel. Natriumchlorid hält das osmotische Gleichgewicht der Medien aufrecht. Salmonellen überleben im Allgemeinen einen leicht erhöhten osmotischen Druck (wegen der Anwesenheit von MgCl2 im Medium); sie wachsen bei einem geringfügig niedrigen pH-Wert und sind im Vergleich zu anderen Bakterien Malachitgrün gegenüber resistent. Somit sind sie ein selektives Medium für das Wachstum von Salmonella sp.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.098781.466221.46694
feature
closure type with yellow cap, ready-to-use
feature
-
feature
ready-to-use
feature
closure type blue screw cap , ready-to-use
technique(s)
direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
packaging
single packed of 20 tubes, tube of
packaging
pkg of 500 g
packaging
pkg of (12 mL in 17 mL tube with red cap (100 tubes per box))
packaging
box of 20 tubes
agency
EP 2.6.13, USP 62
agency
ISO 6579
agency
ISO 6579
agency
ISO 19250, ISO 6579, ISO 6785 I IDF 93, ISO FDIS 6579-1
application(s)
microbiology
pharmaceutical
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
industrial qc
microbiology
application(s)
bioburden testing
environmental
food and beverages
suitability
Salmonella spp.
suitability
Salmonella spp.
suitability
selective for Salmonella spp.
suitability
selective for Salmonella spp.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rappaport-Vassiliadis-Medium
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
146181010004027269267742
146181002004027269267834