Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106225
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenagency
ISO 6579
Quality Segment
product line
ReadyTube®
form
semisolid
feature
ready-to-use
packaging
pkg of (12 mL in 17 mL tube with red cap (100 tubes per box))
pH
5.2 ( in H2O)
application(s)
food and beverages
industrial qc
microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
selective for Salmonella spp.
General description
ReadyTube® ist ein gebrauchsfertiges Medium, das die höchste Qualitätsstufe und Vertrauen in die Tests bietet, da es die Genauigkeit verbessert und das Risiko falscher Ergebnisse signifikant verringert. Modifiziertes, halbfestes ReadyTube® RAPPAPORT-VASSILIADIS-Medium wird für die selektive Anreicherung und präsumtive Detektion von Salmonella sp verwendet. Dieses Medium ist eine halbfeste Modifikation der Rappaport-Vassiliadis-Anreicherungsbouillon und wird für die Motilitätsanreicherung in Petrischalen verwendet. Es handelt sich dabei um ein schnell wirkendes und empfindliches Medium für die Isolierung von Salmonella sp., das direkt nach der Voranreicherung eingesät werden kann.
Application
Modifiziertes, halbfestes ReadyTube® RAPPAPORT-VASSILIADIS-Medium wird für die selektive Anreicherung und präsumtive Detektion von Salmonella in Nahrungs- und Futtermitteln und Umweltproben der primären Produktionsphase verwendet.
Analysis Note
Pepton und Kasein-Hydrolysat enthalten stickstoff- und kohlenstoffhaltige B-Komplex-Vitamine und andere essenzielle Wachstumsnährstoffe. Phosphat verleiht dem Medium eine Pufferkapazität. Malachitgrün fungiert als Selektionsmittel. Die Zugabe von Novobiocin als Zusatzstoff zum Medium bewirkt eine selektive Hemmung der meisten grampositiven Organismen. Natriumchlorid hält das osmotische Gleichgewicht der Medien aufrecht. Salmonellen überleben im Allgemeinen einen leicht erhöhten osmotischen Druck (wegen der Anwesenheit von MgCl2 im Medium); sie wachsen bei einem geringfügig niedrigen pH-Wert und sind im Vergleich zu anderen Bakterien Malachitgrün gegenüber resistent. Seine Effizienz ist auf die Fähigkeit von Salmonellen zurückzuführen, in das halbfeste Medium zu migrieren. Es bildet somit lichtundurchlässige Wachstums-Lichthöfe. Allen diesen Faktoren verdankt das Medium seine Selektivität für die Isolierung von Salmonella. Des Weiteren hilft die Halbfestigkeit des Mediums bei der Unterscheidung der beweglichen Salmonella von den nicht beweglichen.
Legal Information
READYTUBE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c