Fortfahren mit
1.09878
Modifiziertes halbfestes RAPPAPORT-VASSILIADIS-Medium (Basis)
GranuCult® prime, according to ISO 6579, granular, for Salmonella spp.
Synonym(e):
MSRV-Medium (Basis)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 264,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
GranuCult® prime
Agency:
according to ISO 6579
Ph:
5.1-5.4 (25 °C, 31.8 g/L in H2O)
Form:
granular
Suitability:
Salmonella spp.
Application(s):
food and beverages
microbiology
€ 264,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
according to ISO 6579
form
granular
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
5.1-5.4 (25 °C, 31.8 g/L in H2O)
solubility
15.8 g/L
application(s)
food and beverages
microbiology
compatibility
for use with for use with MSRV Selective Supplement (1.09874)
storage temp.
15-25°C
suitability
Salmonella spp.
General description
Modifiziertes halbfestes RAPPAPORT-VASSILIADIS-Medium (Basis) ist eine halbfeste Modifizierung der Rappport-Vassiliadis-Anreicherungsbouillon. Es handelt sich dabei um ein schnell wirkendes und empfindliches Medium für die Isolierung von Salmonella spp., das direkt nach der Voranreicherung eingesät werden kann. Seine Effizienz ist auf die Fähigkeit von Salmonellen zurückzuführen, in das halbfeste Medium zu migrieren. Es bildet somit lichtundurchlässige Wachstums-Lichthöfe. Die Selektionsmittel wie Magnesiumchlorid, Malachitgrün und Novobiocin hemmen zusammen mit der erweiterten Inkubationstemperatur von 41,5 °C die Motilität anderer Mikroorganismen. Dieses Medium ist nicht für den Nachweis von nicht-beweglichen Salmonellen geeignet, da das Nachweisprinzip auf der Motilität basiert.
Application
Modifiziertes halbfestes RAPPAPORT-VASSILIADIS-Medium (Basis) eignet sich für die selektive Anreicherung und präsumtive Detektion von Salmonella in Nahrungs- und Futtermitteln, Tierfäkalien und Umweltproben der primären Produktionsphase.
Analysis Note
Aussehen (Klarheit): klar
Aussehen (Farbe): grün
pH-Wert (25 °C): 5,1–5,4
Wachstumsprüfung in Übereinstimmung mit der aktuellen Ausgabe von DIN EN ISO 11133.
Wachstum (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): Grau-weiß, Trübungszone aus dem inokulierten Tropfen heraustretend. Nach 24–48 h ist die Trübungszone (fast) vollständig über die Platte migriert.
Wachstum (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)): Grau-weiß, Trübungszone aus dem inokulierten Tropfen heraustretend. Nach 24–48 h ist die Trübungszone (fast) vollständig über die Platte migriert.
Wachstum (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): Mögliches Wachstum am Ort des inokulierten Tropfens ohne Trübungszone.
Wachstum (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): Mögliches Wachstum am Ort des inokulierten Tropfens ohne Trübungszone.
Wachstum (Citrobacter freundii ATCC 8090): Kein Wachstum oder mögliches Wachstum am Ort des inokulierten Tropfens ohne Trübungszone.
Wachstum (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): Kein Wachstum
Wachstum (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): Kein Wachstum
Inkubation:
2 x 24 ± 3 Stunden bei 41,5 ± 1 °C aerob.
Other Notes
Wir haben je nach Bedarf zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete Granulat GranuCult® und das kostengünstige Pulver NutriSelect®.
Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben – von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)