Fortfahren mit
14-520-M
Casein-Kinase 1δ (A.S. 1-294)-Protein, aktiv, 10 µg
Active, N-terminal, GST-tagged, recombinant human CK1 delta, amino acids 1-294, for use in Kinase Assays.
Synonym(e):
Kinase-Protein
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 604,00
250 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 3.780,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
€ 604,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
mol wt
Mw 61 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
Gene Information
human ... CSNK1D(1453)
General description
Forschungsbereich: Zelluläre Signaltransduktion Forschungskategorie: Stoffwechsel Forschungsunterkategorie: Adipositas Zielprotein: CK1
Unterfamilie des Zielproteins: CK1 Caseinkinase 1δ (CK1δ) ist eine Serin-/Threonin-Kinase, die zur Familie der Caseinkinase 1 gehört.[1] Die Proteinstruktur besteht aus antiparallelenβ-Faltblattsträngen am N-terminalen Lappen (N-Lappen) und α-Helices und Schlaufenstrukturen am größeren C-terminalen Lappen (C-Lappen).
Application
Forschungs-Unterkategorie
Adipositas
Stoffwechselstörungen
Forschungskategorie
Metabolismus
Biochem/physiol Actions
Caseinkinase 1δ (CK1δ) ist an mehreren zellulären Prozessen beteiligt, einschließlich Membrantransport, Zytokinese, zirkadianer Rhythmus und Tumorentstehung. Es interagiert mit kritischen Molekülen in Krebs-assoziierten Signalwegen wie WNT/β-Catenin, PI3K/Akt und Hedgehog. Daher können Mutationen oder Überexpression des CK1δ-kodierenden Gens potenziell zur Entstehung und zum Fortschreiten von Krebs beitragen.[1]
Packaging
Auch in einer Größe von 250 µg erhältlich. Rufen Sie an und geben Sie Katalognr. 14-520M durch, um Preise und Verfügbarkeit zu erfahren, wenn Sie die 250-µg-Größe bestellen.
Physical form
Glutathion-Agarose
Preparation Note
6 Monate bei -20 °C
Analysis Note
Regelmäßig mittels Phosphorylierung von KRRRALS(p)VASLPGL beurteilt
Other Notes
Spezifische Aktivitätsdaten entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat, das jeder Charge dieses Enzyms beiliegt.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
14-712-M14-689-M14-197-M
Gene Information
human ... CSNK1D(1453)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
recombinant
expressed in Sf21 cells
recombinant
expressed in Sf21 cells
UniProt accession no.
P48730
UniProt accession no.
P78368
UniProt accession no.
P19784
UniProt accession no.
P68400
mol wt
Mw 61 kDa
mol wt
Mw 49.7 kDa
mol wt
Mw 45.8 kDa
mol wt
α-subunit Mw 49 kDa (heterotetramer; α2β2), β subunit Mw 53 kDa (heterotetramer; α2β2)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
14-52004053252401565
14-520M04053252321559