14-712-M
Casein Kinase 1γ2 Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal 6His-tagged, recombinant, human Casein Kinase 1γ2, amino acids 18-end. For use in Kinase Assays.
Größe auswählen
€ 418,00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 418,00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
100
300
Rekombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Mol-Gew.
Mw 49.7 kDa
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Allgemeine Beschreibung
N-terminal 6His-tagged, recombinant, human Casein Kinase 1γ2, amino acids 18-end
Anwendung
Stoffwechsel
Obesity
Metabolic Disorders
Biochem./physiol. Wirkung
Qualität
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable