Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 556,00 |
250 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 3.470,00 |
Über diesen Artikel
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in Sf21 cells
mol wt
α-subunit Mw 49 kDa (heterotetramer; α2β2), β subunit Mw 53 kDa (heterotetramer; α2β2)
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
General description
Biochem/physiol Actions
Packaging
Auch in einer Größe von 250 μg (2 x 125μg) erhältlich. Rufen Sie an und geben Sie Katalognr. 14-197M durch, um Preise und Verfügbarkeit zu erfahren, wenn Sie die 250-μg-Größe bestellen.
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) activity assay: suitable (kinase) |
| recombinant expressed in Sf21 cells | recombinant expressed in Sf21 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf21 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf21 cells |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| mol wt α-subunit Mw 49 kDa (heterotetramer; α2β2), β subunit Mw 53 kDa (heterotetramer; α2β2) | mol wt Mw 45.8 kDa | mol wt Mw 48.7 kDa | mol wt Mw 49.7 kDa |
| NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. - | NCBI accession no. |