Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 50 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 120,00 | |
| 2.5 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 4.380,00 |
Über diesen Artikel
Quality Level
agency
NF, Ph. Eur.
product line
EMPROVE® EXPERT
form
solid
mol wt
avg mol wt 1387.2 g/mol
pH
5.0-7.0 (20 g/L in H2O)
solubility
450 g/L
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
solid formulation
solubility enhancement
storage temp.
15-25°C
General description
Im Rahmen unseres EMPROVE® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Risikominderung ermöglicht werden. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten für biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierungen und Produktionsprozesse besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien produziert.
Application
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| agency NF, Ph. Eur. | agency - | agency - | agency - |
| form solid | form powder | form powder | form powder |
| solubility 450 g/L | solubility - | solubility - | solubility water: 180 g/L |
| product line EMPROVE® EXPERT | product line BioReagent | product line - | product line - |
| mol wt avg mol wt 1387.2 g/mol | mol wt 1396 Da | mol wt - | mol wt average Mw ~1,460 |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_c
> 400 °C
flash_point_f
>752.0 °F
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Artikel
Discover strategies to enhance solubility in injectable formulations using excipients, including cyclodextrins, meglumine, and polyethylene glycols.
This article outlines critical factors in long-term stability of proteins, and how different stabilizers protect again mechanical and thermal stress.
Verwandter Inhalt
This overview describes the challenges when developing parenteral formulations and strategies to overcome them and reduce the risk of production.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1420202503 | 04054839758829 |
| 1420200053 | 04054839393143 |
| 1420202500 | 04027269699956 |
| 1420200050 | 04027269677787 |