Fortfahren mit
1.37030
Harnstoff
crystalline, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, ACS
Synonym(e):
Carbamid, Carbonyldiamid, Diaminomethanon, Carbonyldiamin, Carbamid, Carbonyldiamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2CONH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.06
EC Index Number:
200-315-5
UNSPSC Code:
12352111
Beilstein/REAXYS Number:
635724
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® EXPERT
assay
98.0-102.0% (HPLC)
form
crystalline, solid
technique(s)
API processing | cocrystal formation: suitable
pH
9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
132-135 °C (lit.)
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI key
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
General description
Es kann oft schwierig sein, den richtigen Hilfsstoff für Formulierungen zu finden, der sowohl Ihren Bedürfnissen als auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Wir unterstützen Sie mit anwendungs- und regulierungsbezogenem Fachwissen in jedem Schritt der Entwicklung, Maßstabsvergrößerung und Produktion.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Materialien mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Application
Harnstoff wird üblicherweise für die Denaturierung von Proteinen und als mildes Mittel zur Solubilisierung unlöslicher oder denaturierter Proteine verwendet. Er ist nützlich für die Renaturierung von Proteinen aus Proben, die bereits mit 6 M Guanidinchlorid vergällt sind, wie z. B. Einschlüssen. Harnstoff kann mit Guanidinhydrochlorid und Dithiothreitrol (DTT) zum Neufalten von denaturierten Proteinen zu ihrer nativen oder aktiven Form eingesetzt werden.
Aufgrund seiner geringen Mikroben- und Endotoxingrenzwerte eignet sich der kristalline Harnstoff Emprove® Expert besonders für Anwendungen mit hohem Risiko.
Wird für die Denaturierung von Proteinen und als mildes Mittel zur Solubilisierung unlöslicher oder denaturierter Proteine?? verwendet. Nützlich für die Renaturierung von Proteinen aus Proben, die bereits mit 6 M Guanidinchlorid vergällt sind, wie z.B. Einschlüssen. Kann mit Guanidin-hydrochlorid und Dithiothreitrol (DTT) für die Rückfaltung von denaturierten Proteinen in ihre native oder aktive Form eingesetzt werden.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.08486U060000056180
Urea crystalline, EMPROVE&#174; EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, ACS
SAFC
1.37030
Urea
Urea crystalline, EMPROVE&#174; ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.08486
Urea
Urea European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
U0600000
Urea
Urea analytical standard
Supelco
56180
Urea
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
veterinary
technique(s)
API processing | cocrystal formation: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
agency
BP, JP, USP, ChP, Ph. Eur.
agency
BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP
agency
-
agency
-
form
crystalline, solid
form
crystalline, solid
form
-
form
-
assay
98.0-102.0% (HPLC)
assay
98.0-102.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥98.5% (HPLC)
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Harnstoff
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Instead of addressing API solubility during formulation, tackle it early during development. Read about the various methods for API processing.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
137030901204027269078331
137030902604027269293284
137030500004027269078324
137030952604027269966638
137030100004061841010357
137030902904027269078348