Wichtige Dokumente
U0600000
Harnstoff
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Carbamid, Carbonyldiamid
About This Item
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
urea
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
132-135 °C (lit.)
Dichte
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChIKey
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)