Fortfahren mit
1.08486
Harnstoff
crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
Synonym(e):
Carbamid, Carbonyldiamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2CONH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.06
EC Index Number:
200-315-5
UNSPSC Code:
12352111
Beilstein/REAXYS Number:
635724
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
assay
98.0-102.0% (HPLC)
form
crystalline, solid
technique(s)
titration: suitable
pH
9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
132-135 °C (lit.)
solubility
1000 g/L
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI key
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
General description
Es kann oft schwierig sein, den richtigen Hilfsstoff für Formulierungen zu finden, der sowohl Ihren Bedürfnissen als auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Wir unterstützen Sie mit anwendungs- und regulierungsbezogenem Fachwissen in jedem Schritt der Entwicklung, Maßstabsvergrößerung und Produktion.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Materialien mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Application
Harnstoff wird üblicherweise für die Denaturierung von Proteinen und als mildes Mittel zur Solubilisierung unlöslicher oder denaturierter Proteine verwendet. Er ist nützlich für die Renaturierung von Proteinen aus Proben, die bereits mit 6 M Guanidinchlorid vergällt sind, wie z. B. Einschlüssen. Harnstoff kann mit Guanidinhydrochlorid und Dithiothreitol (DTT) für die Rückfaltung von denaturierten Proteinen in ihre native oder aktive Form eingesetzt werden.
Wird für die Denaturierung von Proteinen und als mildes Mittel zur Solubilisierung unlöslicher oder denaturierter Proteine?? verwendet. Nützlich für die Renaturierung von Proteinen aus Proben, die bereits mit 6 M Guanidinchlorid vergällt sind, wie z.B. Einschlüssen. Kann mit Guanidin-hydrochlorid und Dithiothreitrol (DTT) für die Rückfaltung von denaturierten Proteinen in ihre native oder aktive Form eingesetzt werden.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.370301706698PHR1406
Harnstoff crystalline, EMPROVE&#174; ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.08486
Harnstoff
Harnstoff crystalline, EMPROVE&#174; EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, ACS
SAFC
1.37030
Harnstoff
Harnstoff United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1706698
Harnstoff
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
agency
BP, JP, USP, ChP, Ph. Eur.
agency
BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP
agency
-
agency
USP 1706698, traceable to Ph. Eur. U0600000
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
API processing | cocrystal formation: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
form
crystalline, solid
form
crystalline, solid
form
-
form
-
assay
98.0-102.0% (HPLC)
assay
98.0-102.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Harnstoff
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.