Fortfahren mit
1.25252
Chromolith® RP-18 endcapped (monolithic) HPLC Columns
L × I.D. 100 mm x 25 mm Prep Column
Synonym(e):
Chromolith® RP-18 endcapped
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 unit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 8.970,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Matrix active group:
C18 (RP18), C18 bonding phase
Pore size:
12 nm mesoporosity, 3 μm macroporosity
Matrix:
monolithic silica
€ 8.970,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Chromolith® Prep RP-18, endcapped, 100-25, L × I.D. 100 mm x 25 mm Prep column
material
PEEK column
Quality Segment
agency
suitable for USP L1
product line
Chromolith®
feature
endcapped
packaging
1 ea of
extent of labeling
18% Carbon loading
parameter
100 bar pressure, 45 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable (Prep LC), UHPLC-MS: suitable, UHPLC: suitable
column L × I.D.
10 cm × 2 mm
matrix
monolithic silica
matrix active group
C18 (RP18), C18 bonding phase
pore size
12 nm mesoporosity, 3 μm macroporosity
operating pH range
2-7.5
separation technique
reversed phase
storage temp.
no temp limit
General description
Für die präparative HPLC sind viel größere Auftragsvolumina erforderlich als für die analytische Chromatographie. Deshalb sind ein größerer Probendurchsatz und eine höhere Trennungsgeschwindigkeit für eine optimale Produktivität essenziell. Diese Kriterien erfüllen Chromolith® Prep RP-18-Säulen, endcapped, am besten. Die Kombination aus Makroporen und Mesoporen maximiert die Trennungseffizienz und Flussrate und minimiert den Widerstand.
Das revolutionäre, monolithische Kieselgel mit seiner einzigartigen Kombination aus Makroporen und Mesoporen ermöglicht:
– Schnelle Trennungen bei sehr geringem Säulenrückstau
– Hohe Matrixtoleranz, wodurch durch vereinfachte Arbeitsabläufe Zeit und Kosten eingespart werden können
– Kosteneinsparungen durch eine längere Nutzungsdauer der Säulen
Erfahren Sie hier mehr:
Broschüre: Rasend schnell durch Ihre Trennungen mit jedem System. Chromolith® Monolithische Kieselgel-HPLC-Säulen
Application
  • Simultaneous determination of eight arginine-related metabolites in cellular extracts using liquid chromatography-tandem mass spectrometry: Diese Studie untersucht die Verwendung der Chromolith®-RP-18-Säule mit Endcapping für die Erstellung genauer metabolischer Profile und zeigt ihre Effektivität bei der Analyse von Arginin-bezogenen Metaboliten mit hoher Auflösung und hohem Durchsatz (Amatya et al., 2020).
  • Rapid Determination of 30 Polyphenols in Tongmai Formula, a Combination of Puerariae Lobatae Radix, Salvia miltiorrhiza Radix et Rhizoma, and Chuanxiong Rhizoma, via Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry: Die Verwendung der Chromolith®-RP-18-Säule mit Endcapping ermöglichte die schnelle und effiziente Trennung von Polyphenolen in komplexen pflanzlichen Formulierungen, was ihre Eignung für Anwendungen in der Pflanzenchemie verdeutlicht (Wang et al., 2017).
  • Simultaneous Liquid Chromatographic Determination of Ebastine with Two Sympathomimetic Drugs Using a Monolithic Column: Diese Studie unterstreicht die Fähigkeit der Chromolith®-RP-18-Säule mit Endcapping, mehrere Verbindungen gleichzeitig zu analysieren, und bietet damit eine Methode, um die Effizienz pharmazeutischer Analysen zu verbessern (Ibrahim und Wahba, 2017).
Analysis Note
Druck: ≤ 20 bar
Theoretische Bodenzahl (N/m) (Anthracen): ≥ 40000
k′-Wert (Anthracen): 3,0–4,5
Tailing (USP): 0,8–1,4 %
α-Werte (Anthracen/Progesteron): 1,9–2,5
Legal Information
Chromolith is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.520071.514501.51463
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
matrix active group
C18 bonding phase
matrix active group
C18 bonding phase
matrix active group
C18 bonding phase
matrix active group
C18 bonding phase
pore size
12 nm mesoporosity, 3 μm macroporosity
pore size
1.5 μm macroporosity, 13 nm mesoporosity
pore size
13 nm mesoporosity, 2 μm macroporosity
pore size
13 nm mesoporosity, 2 μm macroporosity
agency
suitable for USP L1
agency
suitable for USP L1
agency
suitable for USP L1
agency
suitable for USP L1
technique(s)
HPLC: suitable, UHPLC-MS: suitable, LC/MS: suitable (Prep LC), UHPLC: suitable
technique(s)
LC/MS: suitable, UHPLC-MS: suitable, UHPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (High)
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (High)
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (High)
matrix
monolithic silica
matrix
monolithic silica
matrix
monolithic silica
matrix
monolithic silica