Wichtige Dokumente
1.51450
Supelco
Chromolith® RP-18 endcapped (monolithic) HPLC Columns
L × I.D.50 mm x 4.6 mm HPLC Column
Synonym(e):
Chromolith® RP-18 endcapped
Größe auswählen
1 UNIT
€ 677,00
€ 677,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 UNIT
€ 677,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41115709
NACRES:
SB.52
€ 677,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Produktbezeichnung
Chromolith® SpeedROD RP-18 HPLC-Säule, endcapped, 50-4,6, L × I.D.50 mm x 4.6 mm HPLC column
Materialien
PEEK column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
Chromolith®
Leistungsmerkmale
endcapped
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
18% Carbon loading
Parameter
200 bar pressure
45 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
Säule L × ID
5 cm × 4.6 mm
Matrix
monolithic silica
Aktive Matrixgruppe
C18 bonding phase
Porengröße
13 nm mesoporosity
2 μm macroporosity
pH Betriebsbereich
2-7.5
Trenntechnik
reversed phase
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
Chromolith®-Säulen bestehen aus monolithischem Kieselgel mit einer charakteristischen bimodalen Porenstruktur.
Chromolith® SpeedROD RP-18-Säulen, endcapped, besitzen Makroporen mit einem Durchmesser von 2 μm und bieten eine Säuleneffizienz von mehr als 80.000 Platten/Meter. Die Mesoporen haben eine Größe von 13 nm (130 Å); die Oberflächenmodifikation ist Octadecylsilan mit vollständigem Endcapping. Chromolith® SpeedROD RP-18-Säulen, endcapped, fallen unter die USP-L1-Klassifikation. Die Säuleneffizienz ist vergleichbar mit einer vollständig porösen Partikelsäule mit 5 μm Teilchengröße. Chromolith® SpeedROD RP-18-Säulen, endcapped, sind perfekt für LC-MS-Anwendungen geeignet.
Die Säulenmaße von 50 mm Länge und 4,6 mm ID sind die beste Wahl für schnelle Trennungen in allen HPLC-Systemen.
Das revolutionäre, monolithische Kieselgel mit seiner einzigartigen Kombination aus Makroporen und Mesoporen ermöglicht:
– Schnelle Trennungen bei sehr geringem Säulenrückstau
– Hohe Matrixtoleranz, wodurch durch vereinfachte Arbeitsabläufe Zeit und Kosten eingespart werden können
– Kosteneinsparungen durch eine längere Nutzungsdauer der Säulen
– Verbindung von Säulen, Strömungsgradienten und Einsatz von mobilen Phasen mit höherer Viskosität
Die empfohlenen Vorsäulen sind:
Chromolith® RP-18, endcapped, 5-4.6-Vorsäulen (3-teilig) [1.51452] mit dem Chromolith® Vorsäulenhalter 5 mm x 4,6 mm [1.52032]
oder
Chromolith® RP-18, endcapped, 10-4.6 Vorsäulen (3-teilig) [1.51451]
Vorsäulenhalter 10 mm x 4,6 mm [1.52033]
Mit dem Chromolith® Säulenverbindungsstück kann die Trennungseffizienz von Chromolith® Säulen signifikant erhöht werden, wenn mehrere Säulen in Reihe gekoppelt werden (bis zu 100.000 Platten/pro Säule). [1.51467]
Brauchen Sie mehr Effizienz?
Chromolith® HighResolution RP-18, endcapped, 50-4.6-HPLC-Säulen [1.52021] bieten eine Säuleneffizienz von mehr als 140.000 Platten/Meter.
Erfahren Sie hier mehr:
Broschüre: Rasend schnell durch Ihre Trennungen mit jedem System. Chromolith® Monolithische Kieselgel-HPLC-Säulen
Alle Supelco HPLC-Säulen, einschließlich Monolithische Chromolith® Säulen, sind mit allen HPLC- und UHPLC-Instrumenten vollständig kompatibel.
Supelco HPLC-Produkte: Die beste Wahl für alle LC-Instrumente
Anwendung
  • Simultaneous determination of eight arginine-related metabolites in cellular extracts using liquid chromatography-tandem mass spectrometry: Diese Studie untersucht die Verwendung der Chromolith®-RP-18-Säule mit Endcapping für die Erstellung genauer metabolischer Profile und zeigt ihre Effektivität bei der Analyse von Arginin-bezogenen Metaboliten mit hoher Auflösung und hohem Durchsatz (Amatya et al., 2020).
  • Rapid Determination of 30 Polyphenols in Tongmai Formula, a Combination of Puerariae Lobatae Radix, Salviae Miltiorrhizae Radix et Rhizoma, and Chuanxiong Rhizoma, via Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry: Die Verwendung der Chromolith®-RP-18-Säule mit Endcapping ermöglichte die schnelle und effiziente Trennung von Polyphenolen in komplexen pflanzlichen Formulierungen, was ihre Eignung für Anwendungen in der Pflanzenchemie verdeutlicht (Wang et al., 2017).
  • Simultaneous Liquid Chromatographic Determination of Ebastine with Two Sympathomimetic Drugs Using a Monolithic Column: Diese Studie unterstreicht die Fähigkeit der Chromolith®-RP-18-Säule mit Endcapping, mehrere Verbindungen gleichzeitig zu analysieren, und bietet damit eine Methode, um die Effizienz pharmazeutischer Analysen zu verbessern (Ibrahim und Wahba, 2017).
Hinweis zur Analyse
Kohlenstoffgehalt: 17,0–18,6 %
Druck: ≤ 15 bar
Stabilitätstest: entspricht
Trennleistung (Anthracen)
Theoretische Bodenzahl (N/m) (Anthracen): ≥ 80000
Kapazitätsfaktor (Anthracen): 3,6–4,6
Tailing (USP): 0,90–1,55 %
Selektivität
Trennfaktor (Anthracen/Progesteron): 1,95–2,35
Rechtliche Hinweise
Chromolith is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Monolithic silica HPLC columns enable high-throughput analysis at low back pressure without loss of separation efficiency or peak capacity.