Fortfahren mit
1.52007
Chromolith® RP-18 endcapped (monolithic) HPLC Columns
L × I.D. 50 mm x 2 mm HPLC Column
Synonym(e):
Chromolith® RP-18 endcapped
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 unit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 715,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Matrix active group:
C18 (RP18), C18 bonding phase
Pore size:
1.5 μm macroporosity, 13 nm mesoporosity
Matrix:
monolithic silica
€ 715,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Chromolith® FastGradient RP-18 HPLC-Säule, endcapped, 50-2, L × I.D. 50 mm x 2 mm HPLC column
material
PEEK column
Quality Level
agency
suitable for USP L1
product line
Chromolith®
feature
endcapped
packaging
1 ea of
extent of labeling
18% Carbon loading
parameter
200 bar pressure, 45 °C max. temp.
technique(s)
LC/MS: suitable, UHPLC-MS: suitable, UHPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (High)
column L × I.D.
5 cm × 2 mm
matrix
monolithic silica
matrix active group
C18 (RP18), C18 bonding phase
pore size
1.5 μm macroporosity, 13 nm mesoporosity
operating pH range
2-7.5
separation technique
reversed phase
storage temp.
no temp limit
General description
Chromolith®-Säulen bestehen aus monolithischem Kieselgel mit einer charakteristischen bimodalen Porenstruktur.
Chromolith® FastGradient RP-18, endcapped, 50-2-Säulen besitzen Makroporen mit einem Durchmesser von 1,5 μm und bieten eine Säuleneffizienz von mehr als 100.000 Platten/Meter. Die Mesoporen haben eine Größe von 13 nm (130 Å); die Oberflächenmodifikation ist Octadecylsilan mit vollständigem Endcapping. Chromolith® FastGradient RP-18-HPLC-Säule, endcapped, 50-2-Säulen fallen unter die USP-L1-Klassifikation. Die Säuleneffizienz ist vergleichbar mit einer vollständig porösen Partikelsäule mit 3–4 μm Teilchengröße. Chromolith® FastGradient RP-18, endcapped, 50-2-Säulen sind perfekt für LC-MS-Anwendungen geeignet.
Die Säulenmaße von 50 mm Länge und 2 mm ID sind die beste Wahl für schnelle Trennungen in allen U/HPLC-Systemen.
Das revolutionäre, monolithische Kieselgel mit seiner einzigartigen Kombination aus Makroporen und Mesoporen ermöglicht:
  • Schnelle Trennungen bei sehr geringem Säulenrückstau
  • Hohe Matrixtoleranz, wodurch durch vereinfachte Arbeitsabläufe Zeit und Kosten eingespart werden können
  • Kosteneinsparungen durch eine längere Nutzungsdauer der Säulen
  • Verbindung von Säulen, Strömungsgradienten und Einsatz von mobilen Phasen mit höherer Viskosität
Die empfohlenen Vorsäulen sind:
Chromolith® RP-18, endcapped, 5-2-Vorsäulen (3-teilig) [1.52009] mit dem Chromolith® Vorsäulenhalter(kit) 5 mm x 2 mm [1.52004]
Mit dem Chromolith® Säulenverbindungsstück kann die Trennungseffizienz von Chromolith® Säulen signifikant erhöht werden, wenn mehrere Säulen in Reihe gekoppelt werden (bis zu 100.000 Platten/pro Säule). [1.51467].
Erfahren Sie hier mehr:
Broschüre: Rasend schnell durch Ihre Trennungen mit jedem System. Chromolith® Monolithische Kieselgel-HPLC-Säulen
Alle Supelco HPLC-Säulen, einschließlich Monolithische Chromolith® Säulen, sind mit allen HPLC- und UHPLC-Instrumenten vollständig kompatibel.
Supelco HPLC-Produkte: Die beste Wahl für alle LC-Instrumente
Analysis Note
Aussehen: entspricht
Druck: ≤ 30 bar
Trennleistung (Anthracen)
Theoretische Bodenzahl (N/m) (Anthracen): ≥ 100000
k′-Wert (Anthracen): 3,6–4,3
Tailing (USP): 0,86–1,30 %
Selektivität
Trennfaktor (Anthracen/Progesteron): 2,30–2,60
Legal Information
Chromolith is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.514501.514631.52003
matrix active group
C18 bonding phase
matrix active group
C18 bonding phase
matrix active group
C18 bonding phase
matrix active group
C18 bonding phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
agency
suitable for USP L1
agency
suitable for USP L1
agency
suitable for USP L1
agency
suitable for USP L1
product line
Chromolith®
product line
Chromolith®
product line
Chromolith®
product line
Chromolith®
technique(s)
LC/MS: suitable, UHPLC: suitable, UHPLC-MS: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (High)
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (High)
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (High)
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (High)
matrix
monolithic silica
matrix
monolithic silica
matrix
monolithic silica
matrix
monolithic silica
Still not finding the right product?
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Monolithic silica HPLC columns enable high-throughput analysis at low back pressure without loss of separation efficiency or peak capacity.
Verwandter Inhalt
Small molecules are ions and compounds of molecular weight typically less than 900 daltons. These compounds can be effectively separated and analyzed by HPLC, UHPLC and LC-MS using mainly silica particles or monolithic stationary phases with a broad range of column chemistries (modifications).
Kleine Moleküle sind Ionen und Verbindungen mit einem Molekulargewicht von in der Regel weniger als 900 Dalton. Diese Verbindungen können durch HPLC, UHPLC und LC-MS effektiv getrennt und analysiert werden, wobei hauptsächlich Silikapartikel oder monolithische stationäre Phasen mit einer breiten Palette von Säulenchemien (Modifikationen) verwendet werden.
Food and Beverage Campaign - Constituents and Additives - Colorants
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
152007000104027269128227