Fortfahren mit
1.25147
Fractogel® EMD SE Hicap (M)
RoboColumn Fractogel® SE HC, volume 0.2 mL, prepacked column
Synonym(e):
RoboColumn Fractogel® SE HC 0.2ml
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
8 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 295,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115711
€ 295,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
ligand
(Sulfoethyl)
material
polypropylene housing
product line
Fractogel®
form
prepacked column
parameter
≤8 bar pressure, ~220 cm/hr max. flow rate
column I.D. × L
5 mm × 10 mm
volume
0.2 mL
matrix active group
Methacrylate
mean particle size
40-90 μm
capacity
~160 mL, resin binding capacity
application(s)
mAb
recombinant protein
vaccine development
separation technique
cation exchange
storage temp.
no temp limit
General description
5 x 10mm
Features and Benefits
RoboColumn Fractogel® SE HiCap (M) 0.2 ml features include:
  • Tentacle technology provides high yield, selectivity, and focused elution
  • High loading capacity combined with high purity at lower elution volumes
  • Compatibility with 2.5 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl storage solution
Legal Information
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.251371.251361.25150
volume
0.2 mL
volume
0.6 mL
volume
0.6 mL
volume
0.6 mL
ligand
(Sulfoethyl)
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
material
polypropylene housing
material
polypropylene housing
material
polypropylene housing
material
polypropylene housing
separation technique
cation exchange
separation technique
anion exchange
separation technique
anion exchange
separation technique
anion exchange
form
prepacked column
form
prepacked column
form
prepacked column
form
prepacked column
capacity
~160 mL, resin binding capacity
capacity
~180 mg, BSA binding capacity
capacity
~100 mg, BSA binding capacity
capacity
~150 mg, BSA binding capacity
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fractogel® EMD SE Hicap (M)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
125147000104061838830289