Fortfahren mit
1.25136
Fractogel® EMD TMAE (M)
RoboColumn Fractogel® TMAE (M), volume 0.6 mL, prepacked column
Synonym(e):
RoboColumn Fractogel® TMAE (M), 0.6 ml
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
8 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 348,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115711
€ 348,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
material
polypropylene housing
product line
Fractogel®
form
prepacked column
parameter
≤8 bar pressure, ~240 cm/hr max. flow rate
column I.D. × L
5 mm × 30 mm
volume
0.6 mL
matrix active group
Methacrylate
mean particle size
40-90 μm
capacity
~100 mg, BSA binding capacity
application(s)
gene therapy
mAb
recombinant protein
separation technique
anion exchange
storage temp.
15-25°C
General description
5 x 30 mm
Features and Benefits
RoboColumn Fractogel® TMAE (M), 0.6 ml enables:
  • High protein loading conditions resulting in good selectivity and resolution with the tentacle technology
  • Excellent binding to large viruses at increased loading
  • Homogenous binding with high selectivity and purity
  • Reduce operating costs and resin replacement with enduring durability - allowing for multiple cycles of column regeneration and sanitization
  • Compatibility with 2.5 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl storage solution
Legal Information
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.251501.251371.25155
volume
0.6 mL
volume
0.6 mL
volume
0.6 mL
volume
0.6 mL
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
ligand
iminodiacetic acid
capacity
~100 mg, BSA binding capacity
capacity
~150 mg, BSA binding capacity
capacity
~180 mg, BSA binding capacity
capacity
~60 mL, resin binding capacity
form
prepacked column
form
prepacked column
form
prepacked column
form
prepacked column
material
polypropylene housing
material
polypropylene housing
material
polypropylene housing
material
polypropylene housing
separation technique
anion exchange
separation technique
anion exchange
separation technique
anion exchange
separation technique
affinity
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fractogel® EMD TMAE (M)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
125136000104027269303877