Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 136,00 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 472,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2CH2C(O)CH2CH2COOH · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.59
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
EC Number:
226-679-5
Beilstein/REAXYS Number:
3690651
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥97.0% (AT)
form
powder or crystals
impurities
≤2% water
color
white to faint yellow
mp
~150 °C (dec.)
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].NCC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3.ClH/c6-3-4(7)1-2-5(8)9;/h1-3,6H2,(H,8,9);1H
InChI key
ZLHFONARZHCSET-UHFFFAOYSA-N
Application
5-Aminolevulinic acid hydrochloride has been used as a supplement for culturing Escherichia coli cells for heme biosynthesis.[1]
Biochem/physiol Actions
Zwischenprodukt bei der Häm-Biosynthese.
5-Aminolevulinic acid (5-ALA) may interact with several transporters such as glutamate, γ-aminobutyric acid (GABA), di-, tri-peptides, and organic transporters in the blood-brain barrier. It may also act as a precursor for the synthesis of porphyrins in chlorophyll and hemes. 5-ALA exhibits plant growth regulator activities.[2]
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder or crystals | form solid | form powder | form powder |
| assay ≥97.0% (AT) | assay - | assay 99% dry basis (perchloric acid titration) | assay ≥98% |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. −20°C |
| mp ~150 °C (dec.) | mp 150-156 °C | mp >235 °C | mp 150 °C |
| color white to faint yellow | color - | color - | color - |
| impurities ≤2% water | impurities - | impurities - | impurities - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Aminolevulinsäure -hydrochlorid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?