Fortfahren mit
1.24518
Bathocuproindisulfonsäure Dinatriumsalz
GR for analysis
Synonym(e):
Bathocuproindisulfonsäure Dinatriumsalz, 2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthrolin, 2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthrolindisulfonsäure Dinatriumsalz, 4,7-Diphenyl-1,10-phenanthrolindisulfonsäure Dinatriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.120,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H18N2Na2O6S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
564.54
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
258-111-7
NACRES:
NA.21
€ 1.120,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
form
solid
pH
10 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
300 °C
bulk density
190 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1c(nc2c3nc(c(c(c3ccc2c1c5ccccc5)c4ccccc4)[S](=O)(=O)[O-])C)C
InChI
1S/C26H20N2O6S2.2Na/c1-15-25(35(29,30)31)21(17-9-5-3-6-10-17)19-13-14-20-22(18-11-7-4-8-12-18)26(36(32,33)34)16(2)28-24(20)23(19)27-15;;/h3-14H,1-2H3,(H,29,30,31)(H,32,33,34);;/q;2*+1/p-2
InChI key
RNGKZLRAVYPLJC-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Identität (UV/VIS-Spektrum): entspricht
Maximale Absorption λmax. (Puffer pH 5,0; als Kupferkomplex): 477–485 nm
Spez. Absorptionsgrad A 1 %/1 cm (λmax; 0,05 g/l; Puffer pH 5,0; als Kupferkomplex): ≥ 90
Wasser (nach Karl Fischer): ≤ 10 %
Eignung zur Bestimmung von Kupfer: entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B13751.0249811890
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
storage temp.
15-25°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
300 °C
mp
300 °C (lit.)
mp
>300 °C
mp
-
pH
10 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
-
pH
3.6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
-
bulk density
190 kg/m3
bulk density
-
bulk density
780 kg/m3
bulk density
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
124518000104022536216911
124518000504022536216928