Fortfahren mit
B1375
Bathophenanthrolindisulfonsäure Dinatriumsalz Hydrat
≥95%
Synonym(e):
4,7-Diphenyl-1,10-phenanthrolindisulfonsäure, 4,7-Diphenyl-1,10-phenanthrolindisulfonsäure Dinatriumsalz Hydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 197,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 262,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 937,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H14N2Na2O6S2 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
536.49 (anhydrous basis)
MDL number:
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12171500
Assay:
≥95%
Form:
powder
€ 197,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
mp
300 °C (lit.)
solubility
H2O: 100 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Bathophenanthrolinedisulfonic acid disodium salt hydrate has been used to measure iron to determine the solubility of iron in the biological sample. It has been used as an iron chelator to grow plants without Fe-EDTA (ethylenediaminetetraacetic acid).
Biochem/physiol Actions
Bathophenanthrolinedisulfonic acid is a metal chelator. It permits iron determination to be made in aqueous medium without need for solvent extraction. It forms a complex with Fe2+ and makes it unavailable to Fe2+ transporter, thereby inhibiting the transport of iron into chloroplasts. Bathophenanthrolinedisulfonic acid is also used in the assay for determining intracellular glutathione.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
118901466171.24518
assay
≥95%
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
98%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
-
solubility
water: soluble 100 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow (to red)
solubility
-
mp
300 °C (lit.)
mp
-
mp
300 °C
mp
300 °C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
form
powder
form
solid
form
powder
form
solid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)