Fortfahren mit
123041
AICA-Ribosid, 5′-Phosphat
A 5′-phosphorylated analog of membrane permeable AICA-Riboside that mimics AMP and acts as an activator of AMPK (AMP-activated protein kinase).
Synonym(e):
AICA-Ribosid, 5′-Phosphat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H15N4O8P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
338.21
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
white to light pink
solubility
water: 1 mg/mL, DMSO: 30 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)(OCC1OC(C(C1O)O)[n]2cnc(c2N)C(=O)N)(O)O
InChI
1S/C9H15N4O8P/c10-7-4(8(11)16)12-2-13(7)9-6(15)5(14)3(21-9)1-20-22(17,18)19/h2-3,5-6,9,14-15H,1,10H2,(H2,11,16)(H2,17,18,19)
InChI key
NOTGFIUVDGNKRI-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein 5′-phosphoryliertes Analogon von membranpermeablem AICA-Ribosid (Katalognr. 123040), das AMP imitiert und als Aktivator von AMPK (AMP-aktivierte Proteinkinase) dient.
Biochem/physiol Actions
Zellpermeabel: nein
Primärziel
Aktivator von AMPK (AMP-aktivierte Proteinkinase)
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Nur nach ausgiebigem Erwärmen wasserlöslich.
Other Notes
Fryer, L.G.D., et al. 2002. Biochem. J.363, 167.
Henin, N., et al. 1996. Biochim. Biophys. Acta1290, 197.
Corton, J.M., et al. 1995. Eur. J. Biochem.229, 558.
Sullivan, J.E., et al. 1994. Biochem. Biophys. Res. Commun.200, 1551.
Sabina, R.L., et al. 1985. J. Biol. Chem.260, 6107.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
123040203800116812
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: 1 mg/mL, DMSO: 30 mg/mL
solubility
methanol: 10 mg/mL, water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
water: 10 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
123041-25MG04055977206289