Wichtige Dokumente
203800
Sigma-Aldrich
Adenosin-3′,5′-zyklisches Monophosphat, 8-Brom-, Natriumsalz
Cell-permeable cAMP analog that has greater resistance to phosphodiesterases than cAMP.
Synonym(e):
Adenosin-3′,5′-zyklisches Monophosphat, 8-Brom-, Natriumsalz
Größe auswählen
10 MG
€ 91,60
€ 91,60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 91,60
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H10BrN5O6P · Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
430.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106305
NACRES:
NA.77
€ 91,60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Farbe
white
Löslichkeit
water: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Na+].[P]1(=O)(O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]2O)[n]3c4ncnc(c4nc3Br)N)CO1)[O-]
InChI
1S/C10H11BrN5O6P.Na/c11-10-15-4-7(12)13-2-14-8(4)16(10)9-5(17)6-3(21-9)1-20-23(18,19)22-6;/h2-3,5-6,9,17H,1H2,(H,18,19)(H2,12,13,14);/q;+1/p-1/t3-,5-,6-,9-;/m1./s1
InChIKey
DMRMZQATXPQOTP-GWTDSMLYSA-M
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Zellpermeables cAMP-Analogon mit höherer Resistenz gegenüber Phosphodiesterasen ist als cAMP. Aktiviert Proteinkinase A (PKA) bevorzugt. Aktiviert EPAC, ein Rap1-Guanin-Nukleotid-Austauschfaktor, direkt.
Zellpermeables cAMP-Analogon, das resistenter gegenüber Phosphodiesterasen ist als cAMP. Aktiviert bevorzugt die cAMP-abhängige Proteinkinase (PKA). Induziert die Guanidin-Nukleotid-Austauschfaktoraktivität von GEFI, auch bekannt als EPAC (exchange factor directly activated by cAMP), und GEFII zu Rap1 sowohl in vivo als auch in vitro.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
PKA
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar. Vermeiden Sie einen pH-Wert von >8,5.
Sonstige Hinweise
Kawasaki, H., et al. 1998. Science 282, 2275.
de Rooij, J., et al. 1998. Nature 396, 474.
Boyer, B. und Thiery, J.P. 1993. J. Cell Biol.120, 767.
Hei, Y.-J., et al. 1991. Mol. Pharmacol. 39, 233.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable