Fortfahren mit
123040
AICAR
≥98% (HPLC), AMPK activator, solid
Synonym(e):
AICA-Ribosid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 178,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H14N4O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.23
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
€ 178,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
AICA-Ribosid, AICA-Riboside, CAS 2627-69-2, is a cell-permeable nucleoside compound whose phosphorylated metabolite activates AMPK and acts as a regulator of de novo purine synthesis.
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white to brown
solubility
methanol: 10 mg/mL, water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[n]2(cnc(c2N)C(=O)N)[C@@H]1O[C@@H]([C@H]([C@H]1O)O)CO
InChI
1S/C9H14N4O5/c10-7-4(8(11)17)12-2-13(7)9-6(16)5(15)3(1-14)18-9/h2-3,5-6,9,14-16H,1,10H2,(H2,11,17)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
InChI key
RTRQQBHATOEIAF-UUOKFMHZSA-N
General description
Eine zellpermeable Nukleosidverbindung, deren phosphorylierter Metabolit AMP-aktivierte Proteinkinase (AMPK) aktiviert und als Regulator der De-novo-Purinsynthese agiert. Stimuliert die Glucoseaufnahme in durchbluteten und isolierten Muskeln. Bietet Schutz vor durch Glucosemangel, chemische Hypoxie und Aussetzung gegenüber Glutamat und Aβ-Peptid eingeleitetem Zelltod.
Eine zellpermeable Nukleosidverbindung, die intrazellulär verarbeitet wird, um einen phosphorylierten Metabolit zu bilden, der AMP-aktivierte Proteinkinase (AMPK) aktiviert ohne die Zellkonzentrationen von ATP, ADP oder AMP zu stören. Sie dient auch als Regulator der De-novo-Purinsynthese. Stimuliert die Glucoseaufnahme in sowohl durchbluteten als auch isolierten Muskeln. Der durch AICAr stimulierte Glucosetransport wird durch Wortmannin (Katalognr. 681675), einen PI3K-Inhibitor, nicht beeinträchtigt. Hemmt die Synthese von Triacylglycerin (TAG), Diacylglycerin (DAG) und Phospholipid, vermutlich infolge der AMPK-Aktivierung und anschließenden Hemmung von sn-Glycerin-3-phosphatacetyltransferase (GPAT) durch AMPK. Hemmt auch die Chaperon-Funktion von Hsp90. Verleiht Schutz vor durch Glucosemangel, chemische Hypoxie und Aussetzung gegenüber Glutamat und Amyloidβ(Aβ)-Peptid eingeleitetem Zelltod.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
AMP-aktivierte Proteinkinase (AMPK)
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Kann Erwärmen auf 50 °C erfordern, um in Methanol vollständig löslich zu sein.
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Meli, M., et al. 2006. J. Med. Chem.in press.
Culmsee, C., et al. 2001. J. Mol. Neurosci.17, 45.
Muoio, D.M., et al. 1999. Biochem. J.338, 783.
Hayashi, T., et al. 1998. Diabetes47, 1369.
Corton, J.M., et al. 1995. Eur. J. Biochem.229, 558.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A9978123041171256
description
AICA-Riboside, CAS 2627-69-2, is a cell-permeable nucleoside compound whose phosphorylated metabolite activates AMPK and acts as a regulator of de novo purine synthesis.
description
≥98% (HPLC), powder
description
A 5′-phosphorylated analog of membrane permeable AICA-Riboside that mimics AMP and acts as an activator of AMPK (AMP-activated protein kinase).
description
The AMPK Activator, also referenced under CAS 849727-81-7, modulates the biological activity of AMPK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Activators/Inducers applications.
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
water: soluble, methanol: 10 mg/mL
solubility
H2O: >7 mg/mL
solubility
water: 1 mg/mL, DMSO: 30 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under AICA-Ribosid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)