Fortfahren mit
1.18388
Phosphate Test Kit, colorimetric
1.5-100 mg/L (PO₄-P), MQuant®
Synonym(e):
Visueller Testsatz, Phosphat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
300 tests
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 290,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
€ 290,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Phosphat-Test, colorimetric, 1.5-100 mg/L (PO4-P), for use with MQUANT®
specific analyte(s)
phosphate
Quality Segment
measuring range
1.5-100 mg/L (PO4-P)
compatibility
for use with MQUANT®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Der MQuant®-Phosphattest (vormals MColortest®) kann zur Bestimmung von Orthophosphat in Folgendem verwendet werden:
  • Grundwasser und Oberflächenwasser, Meerwasser
  • Trinkwasser und Mineralwasser
  • Wasser aus der Aquakultur
  • Nutzwasser
  • Kesselwasser
  • Prozesswasser
  • Abwasser
  • Galvanisierungswasser
  • Nährstofflösungen für die Düngung
  • Böden nach einer geeigneten Vorbehandlung der Probe
Methode
In schwefelhaltiger Lösung reagieren Orthophosphationen mit Ammoniumvanadat und Ammoniumheptamolybdat, um orange-gelbe Molybdovanadophosphorsäure zu bilden. Die Phosphatkonzentration kann semiquantitativ durch einen Sichtvergleich der Farbe der Messlösung mit den Farbfeldern einer Farbscheibe gemessen werden. Der Test beurteilt die Farbreaktion auf der Grundlage der Durchlichtmethode. So können selbst trübe und gefärbte Wasserproben ohne weitere Aufbereitung analysiert werden.
Die Farbscheibe besteht aus sehr langlebigem, lichtbeständigem Kunststoff und eignet sich daher für industrielle Bereiche und nasse Umgebungen.
Unter Verwendung der Nachfüllpackung 1.18466, die alle Reagenzien enthält, kann das Original-Testkit sehr lang verwendet werden, wodurch es ein besonders kostengünstiges und ökologisches System ist.
Verfahren: kolorimetrisch, VM, mit Farbscheibenkomparator 1,5 - 3 - 6 - 9 - 12 - 16 - 20 - 40 - 100 mg/l PO4-P MQuant®
Application
  • Umweltüberwachung: Phosphattests werden in der Umweltüberwachung häufig verwendet, um den Phosphatgehalt in Gewässern zu bestimmen. Diese Tests helfen bei der Bewertung der Auswirkungen von landwirtschaftlichen Abflüssen, industriellen Abwässern und Abwasserbehandlung auf die Wasserqualität. Jüngste Studien konzentrierten sich auf die Verwendung selektiver kolorimetrischer Nanosensorlösungen zur Bestimmung von Phosphationen in Trinkwasserproben und unterstrichen deren Bedeutung für die Gewährleistung der sicheren Versorgung mit sauberem Wasser (Salem und Draz, International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2020).
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.148461.111381.18394
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
specific analyte(s)
phosphate
specific analyte(s)
phosphate
specific analyte(s)
phosphate
specific analyte(s)
phosphate
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
measuring range
1.5-100 mg/L (PO4-P)
measuring range
0.2-3.0 mg/L (PO4-P)
measuring range
1.0-10 mg/L (P2O5), 1.3-13.4 mg/L (PO43-)
measuring range
0.015-0.14 mg/L (PO4-P), 0.046-0.43 mg/L (PO43-)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphat-Test
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
118388000104027269150938