Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 200 tests | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 304,00 |
Über diesen Artikel
specific analyte(s)
phosphate
Quality Level
measuring range
0.2-3.0 mg/L (PO4-P)
compatibility
for use with MQUANT®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
- Grundwasser und Oberflächenwasser, Meerwasser
- Trinkwasser und Mineralwasser
- Wasser aus der Aquakultur
- Industrie- und Prozesswasser
- Abwasser
- Böden und Düngemittel nach einer geeigneten Vorbehandlung der Probe
- Lebensmittel nach einer geeigneten Vorbehandlung der Probe
- Stahl nach einer geeigneten Vorbehandlung der Probe
Methode
In schwefelhaltiger Lösung reagieren Orthophosphationen mit Molybdationen, um Molybdophosphorsäure zu bilden. Ascorbinsäure reduziert diese zu Phosphomolybdänblau (PMB). Die Phosphatkonzentration kann semiquantitativ durch einen Sichtvergleich der Farbe der Messlösung mit den Farbfeldern der Farbscheibe gemessen werden. Der Test beurteilt die Farbreaktion auf der Grundlage der Durchlichtmethode. So können selbst trübe und gefärbte Wasserproben ohne weitere Aufbereitung analysiert werden. Die Farbscheibe besteht aus sehr langlebigem, lichtbeständigem Kunststoff und eignet sich daher für industrielle Bereiche und nasse Umgebungen.
Unter Verwendung der Nachfüllpackung 1.18465, die alle Reagenzien enthält, kann das Original-Testkit sehr lang verwendet werden, wodurch es ein besonders kostengünstiges und ökologisches System ist.
Application
- Auswirkungen von zwei Remeralisierungsmitteln in Kombination mit Er:YAG- und CO(2)-Laserbestrahlung auf die Mikrohärte von entmineralisiertem Zahnschmelz: Diese Studie unterstreicht den Einsatz von Phosphattests in der zahnmedizinischen Forschung, insbesondere bei der Messung der Wirksamkeit von Remineralisierungsmitteln in Kombination mit Laserbehandlungen zur Verbesserung der Zahnschmelzhärte, die für die Zahngesundheit und Zahnvorsorge von entscheidender Bedeutung ist (Mapar M et al., 2024).
- Zinc and Silicon Nano-Fertilizers Influence Ionomic and Metabolite Profiles in Maize to Overcome Salt Stress: Diese Studie untersucht Phosphattests in der pflanzenphysiologischen Forschung, insbesondere, um die Wirksamkeit von Nano-Düngemitteln für die Verbesserung der Phosphataufnahme unter Salzstress-Bedingungen zu messen und so Erkenntnisse über nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken zu liefern (Shoukat A et al., 2024).
- Investigation of Mechanical Properties of Polymer-Infiltrated Tetrapodal Zinc Oxide in Different Variants: Dieser Artikel beschreibt Phosphattests im Bereich der Materialwissenschaften zur Beurteilung der Wechselwirkungen von Phosphat mit neuartigen Verbundmaterialien, mit denen die Entwicklung haltbarerer und effizienterer Materialien für verschiedene industrielle Anwendungen vorangetrieben werden sollen (Scherer F et al., 2024).
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| specific analyte(s) phosphate | specific analyte(s) phosphate | specific analyte(s) phosphate | specific analyte(s) phosphate |
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| compatibility for use with MQUANT® | compatibility for use with MQUANT® | compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with MCOLORTEST® |
| measuring range 0.2-3.0 mg/L (PO4-P) | measuring range 1.5-100 mg/L (PO4-P) | measuring range 1.0-10 mg/L (P2O5), 1.3-13.4 mg/L (PO43-) | measuring range 0.015-0.14 mg/L (PO4-P), 0.046-0.43 mg/L (PO43-) |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphat-Test
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1148460001 | 04022536157016 |