Fortfahren mit
1.11138
Phosphate Test Kit, colorimetric
1.0-10 mg/L (P₂O₅), 1.3-13.4 mg/L (PO₄³⁻), MQuant®
Synonym(e):
Visueller Testsatz, Phosphat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
200 tests
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 246,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
€ 246,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Phosphat-Test, colorimetric, 1.0-10 mg/L (P2O5), 1.3-13.4 mg/L (PO43-), for use with MCOLORTEST®
specific analyte(s)
phosphate
Quality Level
measuring range
1.0-10 mg/L (P2O5), 1.3-13.4 mg/L (PO43-)
compatibility
for use with MCOLORTEST®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Dieser MQuant®-Phosphattest (vormals MColortest®) misst Orthophosphat in:
  • Grundwasser, Oberflächenwasser und Meerwasser
  • Wasser aus der Aquakultur
  • Trinkwasser und Mineralwasser
  • Nutzwasser, Prozesswasser und Abwasser
  • Galvanisierungswasser
  • Kesselwasser und Kesselspeisewasser
  • Lebensmittel nach einer geeigneten Vorbehandlung der Probe
  • Böden und Düngemittel nach einer geeigneten Vorbehandlung der Probe
Methode
Dieser Test beurteilt die Farbreaktion auf der Grundlage der Durchlichtmethode. So können selbst trübe und gefärbte Wasserproben ohne weitere Aufbereitung analysiert werden. Das Farbabstimmungsgefäß besteht aus sehr langlebigem, lichtbeständigem Kunststoff und eignet sich daher für industrielle Bereiche und nasse Umgebungen. In schwefelhaltiger Lösung reagieren Orthophosphationen (PO43-) mit Molybdationen, um Molybdophosphorsäure zu bilden. Diese wird zu Phosphomolybdänblau (PMB) reduziert. Die Phosphatkonzentration kann semiquantitativ durch einen Sichtvergleich der Farbe der Messlösung mit den Farbzonen eines Farbabstimmungsgefäßes gemessen werden.
Unter Verwendung der Nachfüllpackung 1.08046, die alle Reagenzien enthält, kann das Original-Testkit sehr lang verwendet werden, wodurch es ein besonders kostengünstiges und ökologisches System ist. 
Methode: kolorimetrisch, PMB, mit Farbabgleichgefäß 1,0 - 2,5 - 5,0 - 7,5 - 10 mg/l P2O5 1,3 - 3,3 - 6,7 - 10,0 - 13,4 mg/l PO43- MQuant®
Application
  • Auswirkungen von zwei Remineralisierungsmitteln in Kombination mit Er:YAG- und CO(2)-Laserbestrahlung auf die Mikrohärte von entmineralisiertem Zahnschmelz: Diese Studie unterstreicht den Einsatz von Phosphattests in der zahnmedizinischen Forschung, insbesondere bei der Messung der Wirksamkeit von Remineralisierungsmitteln in Kombination mit Laserbehandlungen zur Verbesserung der Zahnschmelzhärte, die für die Zahngesundheit und Zahnvorsorge von entscheidender Bedeutung ist (Mapar M et al., 2024).
  • Zinc and Silicon Nano-Fertilizers Influence Ionomic and Metabolite Profiles in Maize to Overcome Salt Stress: Diese Studie untersucht Phosphattests in der pflanzenphysiologischen Forschung, insbesondere, um die Wirksamkeit von Nano-Düngemitteln für die Verbesserung der Phosphataufnahme unter Salzstress-Bedingungen zu messen und so Erkenntnisse über nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken zu liefern (Shoukat A et al., 2024).
  • Investigation of Mechanical Properties of Polymer-Infiltrated Tetrapodal Zinc Oxide in Different Variants: Dieser Artikel beschreibt Phosphattests im Bereich der Materialwissenschaften zur Beurteilung der Wechselwirkungen von Phosphat mit neuartigen Verbundmaterialien, mit denen die Entwicklung haltbarerer und effizienterer Materialien für verschiedene industrielle Anwendungen vorangetrieben werden sollen (Scherer F et al., 2024).
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.183881.148461.17942
specific analyte(s)
phosphate
specific analyte(s)
phosphate
specific analyte(s)
phosphate
specific analyte(s)
phosphate
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
reflectometric
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
for use with RQflex® 10 Plus
measuring range
1.0-10 mg/L (P2O5), 1.3-13.4 mg/L (PO43-)
measuring range
1.5-100 mg/L (PO4-P)
measuring range
0.2-3.0 mg/L (PO4-P)
measuring range
0.1-5.0 mg/L (PO43-)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphat-Test
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
111138000104022536130484