Fortfahren mit
1.17958
Kjeldahl tablets
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 tabs
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 275,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
12352402
€ 275,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
tablet
Quality Level
specific analyte(s)
nitrogen
technique(s)
photometry: suitable
pH
5 (20 °C, 200 g/L in H2O)
solubility
200 g/L
General description
for Wieninger method 3.5g/tablet
Preparation Note
Storage temperature: no restrictions.
Analysis Note
Appearance:grey tablets
Application test:conforms
Grey colour of the product is caused by raw material and does not affect the application.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.183481.109581.15348
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
tablet
form
tablet
form
tablet
form
tablet
solubility
200 g/L
solubility
-
solubility
200 g/L
solubility
-
pH
5 (20 °C, 200 g/L in H2O)
pH
-
pH
5 (20 °C, 200 g/L in H2O)
pH
-
specific analyte(s)
nitrogen
specific analyte(s)
nitrogen
specific analyte(s)
nitrogen
specific analyte(s)
nitrogen
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7782-49-2
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Water quality can impact the accuracy of the Kjeldahl method. Avoid contaminants and assure results by selecting the optimal water purification solution.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
117958025004022536897356