Fortfahren mit
1.15348
Kjeldahl-Tabletten
weight 5 g (tablet)without addition of Se and Hg
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 tabs
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 281,00
1000 tabs
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.040,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
12352402
€ 281,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
tablet
Quality Segment
specific analyte(s)
nitrogen
technique(s)
photometry: suitable
weight
5 g (tablet)without addition of Se and Hg
storage temp.
no temp limit
General description
(ohne Zusatz von Se und Hg) 5 g/Tablette
Typ: Quecksilber- und Selen-freier Katalysator Zusammensetzung:
Na2SO4 47,7%
K2SO4 47,7%
TiO2 2,8%
CuSO4 1,8%
Analysis Note
Aussehen: hellgraue bis hellblaue Tabletten
Anwendungstechnischer Test: entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.164691.109581.18348
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
tablet
form
tablet
form
tablet
form
tablet
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
weight
5 g (tablet)without addition of Se and Hg
weight
-
weight
-
weight
3.5 g (tablet)without addition of Se and Hg
specific analyte(s)
nitrogen
specific analyte(s)
nitrogen
specific analyte(s)
nitrogen
specific analyte(s)
nitrogen
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kjeldahl-Tabletten
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c