Fortfahren mit
1.10958
Kjeldahl-Tabletten
for Wieninger method 5g/tablet
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1000 tabs
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.050,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
12352402
€ 1.050,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
tablet
specific analyte(s)
nitrogen
technique(s)
photometry: suitable
pH
5 (20 °C, 200 g/L in H2O)
solubility
200 g/L
storage temp.
no temp limit
General description
Typ: Wieninger-Katalysator Zusammensetzung:
Na2SO4 96,5 %
CuSO4 1,5 %
Se 2,0 %
Analysis Note
Aussehen: graue Tabletten
Anwendungstechnischer Test: entspricht
Die graue Farbe des Produkts ist bedingt durch das Rohmaterial und hat keinen Einfluss auf die Anwendung.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.164691.153481.17958
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
tablet
form
tablet
form
tablet
form
tablet
pH
5 (20 °C, 200 g/L in H2O)
pH
6.1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
-
pH
5 (20 °C, 200 g/L in H2O)
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
solubility
200 g/L
solubility
100 g/L
solubility
-
solubility
200 g/L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kjeldahl-Tabletten
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7782-49-2
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Water quality can impact the accuracy of the Kjeldahl method. Avoid contaminants and assure results by selecting the optimal water purification solution.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
110958100004022536129037