Fortfahren mit
116805
PKA-Inhibitor 5-24
The PKA Inhibitor 5-24, also referenced under CAS 99534-03-9, controls the biological activity of PKA. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonym(e):
PKA-Inhibitor 5-24
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 222,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C94H148N32O31
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
2222.38
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
lyophilized
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
€ 222,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
solubility
water: 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[nH]1cnc(c1)C[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)C(O)C)C(O)C)
InChI
1S/C94H148N32O31/c1-11-42(3)70(124-85(150)58(31-50-19-14-13-15-20-50)117-84(149)61(35-67(135)136)116-74(139)44(5)110-81(146)57(32-51-24-26-53(131)27-25-51)119-90(155)73(49(10)130)126-86(151)69(96)47(8)128)88(153)112-45(6)75(140)122-63(40-127)77(142)107-38-65(133)114-55(22-17-29-105-93(99)100)80(145)125-72(48(9)129)87(152)108-39-66(134)113-54(21-16-28-104-92(97)98)78(143)115-56(23-18-30-106-94(101)102)79(144)118-60(34-64(95)132)82(147)111-46(7)76(141)123-71(43(4)12-2)89(154)120-59(33-52-37-103-41-109-52)83(148)121-62(91(156)157)36-68(137)138/h13-15,19-20,24-27,37,41-49,54-63,69-73,127-131H,11-12,16-18,21-23,28-36,38-40,96H2,1-10H3,(H2,95,132)(H,103,109)(H,107,142)(H,108,152)(H,110,146)(H,111,147)(H,112,153)(H,113,134)(H,114,133)(H,115,143)(H,116,139)(H,117,149)(H,118,144)(H,119,155)(H,120,154)(H,121,148)(H,122,140)(H,123,141)(H,124,150)(H,125,145)(H,126,151)(H,135,136)(H,137,138)(H,156,157)(H4,97,98,104)(H4,99,100,105)(H4,101,102,106)/t42-,43-,44-,45-,46-,47?,48?,49?,54-,55-,56-,57-,58-,59-,60-,61-,62-,63-,69-,70-,71-,72-,73-/m0/s1
InChI key
AXOXZJJMUVSZQY-BVDKBYOBSA-N
General description
Ein potentes, synthetisches Peptid, das ein konkurrierender Inhibitor von Proteinkinase A (Ki = 2,3 nmol/l) ist. Seine Sequenz wird aus dem hitzestabilen Skelettmuskel-Inhibitorprotein von PKA gewonnen. Bindet an die katalytische Untereinheit von PKA und verdrängt die regulatorische Untereinheit. Imitiert das Proteinsubstrat, indem es über das basische Arginin-Cluster-Substrat an die katalytische Stelle bindet.
Peptid, das dem aktiven Zentrum von Skelettmuskel-Inhibitorprotein entspricht. Konkurrierender Inhibitor von Proteinkinase A (Ki = 2,3 nmol/l)
Biochem/physiol Actions
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Ziel Ki: 2,3 nmol/l für Proteinkinase A
Packaging
Ja
Preparation Note
Beschallung oder die Zugabe von einigen Tropfen verdünnter Säure (10 mmol/l HCl) können erforderlich sein, um eine vollständige Löslichkeit zu erreichen.
Other Notes
H-Thr-Thr-Tyr-Ala-Asp-Phe-Ile-Ala-Ser-Gly-Arg-Thr-Gly-Arg-Arg-Asn-Ala-Ile-His-Asp-OH
Knighton, D.R., et al. 1991. Science 253, 525.
Cheng, H.C., et al. 1986. J. Biol. Chem. 261, 989.
Rusine, T., et al. 1986. J. Cell Biol.102, 1630.
Wong, Y.S., et al. 1986. J. Biol. Chem..261, 12089.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
476485385880370654
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized solid
form
lyophilized
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
DMSO: soluble, water: soluble
solubility
water: 1 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Determination of ERK activity: antiphospho-ERK antibodies, in vitro phosphorylation, and in-gel kinase assay.
Sarah Kraus et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 250, 29-48 (2004-02-03)
Jan-Christian Reil et al.
The Journal of physiology, 598(15), 3129-3153 (2020-05-13)
The Anrep effect represents the alteration of left ventricular (LV) contractility to acutely enhanced afterload in a few seconds, thereby preserving stroke volume (SV) at constant preload. As a result of the missing preload stretch in our model, the Anrep
Global Trade Item Number
SKUGTIN
116805-500UG04055977208214