Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 500 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 218,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
TISAB-III-Lösung, for fluoride determination
Quality Level
form
liquid
technique(s)
titration: suitable
pH
5.5 (20 °C in H2O)
density
1.093 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Application
- Estimation of fluoride uptake in soil and staple food crops produced in highly fluoridated and non-fluoridated regions of Raichur District, Karnataka: In dieser Studie wurden die Fluoridkonzentrationen in Böden und Nutzpflanzen aus verschiedenen Regionen untersucht, wobei Methoden wie TISAB-III für eine genaue Fluoridanalyse eingesetzt wurden, was die Bedeutung dieser Methode für die Umwelt- und Agrarforschung verdeutlicht (Havale et al., 2022).
- Fluoride release from two types of fluoride-containing orthodontic adhesives: Conventional versus resin-modified glass ionomer cements-An in vitro study: Diese Forschungsarbeit unterstreicht die Verwendung von TISAB-III in der Zahnmedizin zur Untersuchung der Fluoridfreisetzung aus kieferorthopädischen Klebstoffen und unterstreicht seinen Nutzen bei der Prüfung von Dentalmaterialien (Dziuk et al., 2021).
- Fluoride and calcium concentrations in the biofilm fluid after use of fluoridated dentifrices supplemented with polyphosphate salts: Die Anwendung von TISAB-III erleichterte in dieser zahnmedizinischen Studie die Messung von Fluorid und Kalzium in der Biofilmflüssigkeit, was bei der Entwicklung besserer Mundpflegeprodukte helfen könnte (Nagata et al., 2017).
- The determination of fluoride in water in the presence of organic acids and iron using a fluoride-selective electrode: Diese frühe Studie zeigt die Wirksamkeit von TISAB-III in komplexen Wasserproben, die organische Säuren und Eisen enthalten, und beweist damit seine wichtige Rolle in der Umweltchemie (Nichoison & Pasquier, 1993).
Analysis Note
Gehalt (Titriplex IV): 18,0–20,0 g/L
pH-Wert (20 °C): 5,0–5,5
Gehalt (Fluorid): ≤ 1 µg/mL
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable |
| pH 5.5 (20 °C in H2O) | pH 5.5 (20 °C in H2O) | pH - | pH 7.4-7.6 (20 °C in H2O) |
| density 1.093 g/cm3 at 20 °C | density 1.07 g/cm3 at 20 °C | density - | density 1.14 g/cm3 at 20 °C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TISAB-III-Lösung
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
12125-02-9