Wichtige Dokumente
1.09992
Supelco
Titriplex® III Lösung
c(Na₂-EDTA 2 H₂O) = 0.1 mol/l, concentrate for preparing 1000 ml volumetric solution for titration, Titrisol®
Synonym(e):
Komplexometrisches Titriermittel III
About This Item
UNSPSC-Code:
12352107
NACRES:
NA.21
Produktbezeichnung
Titriplex® III Lösung, for 1000 ml, c(Na₂-EDTA 2 H₂O) = 0.1 mol/l Titrisol®
Qualitätsniveau
Produktlinie
Titrisol®
Form
liquid
Konzentration
0.1 M
Methode(n)
titration: suitable
pH-Wert
7.4-7.6 (20 °C in H2O)
Dichte
1.14 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
15-25°C
Anwendung
  • The use of Titriplex III for cross-matching for urgent blood transfusions and patients with blood coagulation disorders: Zeigt die Anwendung von Titriplex III in kritischen Bereichen der Gesundheitsfürsorge, insbesondere bei der Sicherstellung der Kompatibilität von Bluttransfusionen, die für medizinische Notfallmaßnahmen von entscheidender Bedeutung sind (Fischer & Busch, 1960).
  • Clinical use of ethylenediaminetetracetic acid, sodium salt (Titriplex III) as an anticoagulant: Hebt die Rolle von Titriplex III bei der Verbesserung der Sicherheit und Wirksamkeit klinischer Praktiken durch die Verhinderung der Blutgerinnung bei medizinischen Untersuchungen und Behandlungen hervor (Dettori, 1958).
  • Calcium determination in blood with Titriplex III and indicator buffering tablets: Diese Studie zeigt die Nützlichkeit von Titriplex III in der biochemischen Analyse, insbesondere bei der präzisen Messung des Calciumspiegels im Blut, einem wesentlichen Verfahren bei verschiedenen diagnostischen Tätigkeiten (Steber, 1956).
Rechtliche Hinweise
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
CorrosionHealth hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Respiratory Tract
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Method: Photometric determination with 3,3'-Diaminobenzidine
Quantifizierung von Selen in Wasser mit diesem photometrischen Test und einer klaren, gefilterten Probe zur Messung der Ergebnisse bei 445 nm.