Merck
1.15368
TISAB-Lösung
Total ionic strength ajustment buffer, for fluoride determination
Synonym(e):
Puffer zur Einstellung der gesamten Ionenstärke
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352401
NACRES:
NA.21
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
TISAB-Lösung, for fluoride determination
Quality Segment
form
liquid
technique(s)
titration: suitable
pH
5.5 (20 °C in H2O)
density
1.07 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Application
  • Bupropion-HCl-Forschungslösung: Wird in Studien zur Toxizität neuropsychiatrischer Arzneimittel verwendet, um die mildernden Auswirkungen von Lipidemulsionen auf arzneimittelinduzierte unerwünschte Wirkungen zu bewerten (Hwang und Sohn, 2024).
  • Biochemische Anwendung von Bupropion: Wurde auf seine entzündungshemmende Wirkung bei Stress und Depressionen untersucht, was Einblicke in seine biochemischen Auswirkungen auf niedriggradige chronische Entzündungen ermöglicht (Mehdi et al., 2023).
  • Pharmakologische Forschung zu Bupropionhydrochlorid: Untersucht auf potenzielle therapeutische Wirkungen bei Angstzuständen und Depressionen im Zusammenhang mit Nikotinentzug, mit Schwerpunkt auf dem Einfluss auf entzündliche, oxidative und serotoninerge Profile (Pahlavani et al., 2023).
Analysis Note
Gehalt (NaCl): 58,0–60,0 g/l
Gehalt (Titriplex IV): 3,6–4,0 g/l
pH-Wert (20 °C): 5,0–6,0
Fluorid (F): ≤ 0,1 µg/ml
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c