Fortfahren mit
8.03116
Diethanolamin
for synthesis
Synonym(e):
Diethanolamin, ß,ß′-Dihydroxydiethylamine Bis-(ß-hydroxyethyl)-amin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 47,40
5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 173,00
22 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 322,00
50 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 573,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH(CH2CH2OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
105.14
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
203-868-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
269-270 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
<0.01 hPa ( 25 °C)
€ 47,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
<0.01 hPa ( 25 °C)
assay
≥99% (GC)
form
solid
autoignition temp.
365-370 °C
potency
676 mg/kg LD50, oral (Rat), 8328 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.1-10.6 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
11 (20 °C, 53 g/L in H2O)
kinematic viscosity
357.2 cSt(30 °C)
bp
269-270 °C/1013 hPa
mp
28 °C
transition temp
flash point 176 °C
density
1.09 g/cm3 at 30 °C (liquid)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(CCO)CCO
InChI
1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2
InChI key
ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Umweltsensorik: Diethanolamin wurde bei der Entwicklung eines kolorimetrischen Sensorarrays für den Nachweis und die Unterscheidung verschiedener Analyten verwendet, was seine Anwendung bei Umweltüberwachung und -sicherheit zeigt (Adampourezare et al., 2024).
  • Forschung zum Garnelenstoffwechsel: Die Verbindung war Teil einer Studie, die die Auswirkungen der Aufzuchtumgebung auf den Stoffwechsel von Garnelen untersuchte und dazu beitrug, die Herkunft und die Arten von Garnelen anhand spezifischer Metaboliten zu ermitteln, wodurch das Verständnis für aquatisches Leben in der Lebensmittelwissenschaft verbessert wurde (Ao et al., 2024).
  • Neuartige Elektrochemilumineszenzsonden: Diethanolamin erleichterte die Herstellung hochaktiver, wasserstabiler 3D@2D-Core-Shell-Perowskit-Quantenpunkte, die als leistungsstarke selbstverstärkte Elektrochemilumineszenzsonde für Anwendungen in der analytischen Chemie dienen (Sun et al., 2024).
Analysis Note
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99,0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 25 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 29 °C
Wasser (K. F.): ≤ 0,30 %
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
39817931590D8885
assay
≥99% (GC)
assay
≥98.5%
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥98.0%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
grade
synthesis grade
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
reagent grade
form
solid
form
solid or liquid
form
liquid, viscous liquid
form
solid or viscous liquid
vapor pressure
<0.01 hPa ( 25 °C)
vapor pressure
<0.98 atm ( 100 °C)
vapor pressure
<0.98 atm ( 100 °C)
vapor pressure
<0.98 atm ( 100 °C)
mp
28 °C
mp
28 °C (lit.)
mp
28 °C (lit.)
mp
28 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethanolamin
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
280.4 °F - closed cup
flash_point_c
138 °C - closed cup
target_organs
Kidney,Liver,Blood
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
803116100004022536378398
803116500004022536378404
803116905104022536378411
803116902204027269066826