Fortfahren mit
1.15534
HPTLC-Platten, Kieselgel 60 F₂₅₄
pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
Synonym(e):
Hochleistungs-Dünnschichtchromatographieplatten, Kieselgel 60 F₂₅₄
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 523,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
€ 523,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
material
glass support, silica gel 60 matrix
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator: no
packaging
pkg of 25 plates
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
200 μm
plate L × W
20 cm × 20 cm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
25 Glasplatten 20 x 20 cm
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.056491.055481.05556
material
glass support, silica gel 60 matrix
material
glass plate, silica gel 60 matrix
material
aluminum support, silica gel 60 matrix
material
aluminum support, silica gel 60 matrix
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
-
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator: no
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
packaging
pkg of 25 plates
packaging
pkg of 25 plates
packaging
pkg of 25 sheets
packaging
pkg of 20 sheets
Still not finding the right product?
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
115534000104022536160870
Questions
  1. What is the nominal thickness of the glass support layer? Or the nominal overall thickness of the plate?
    1 answer
    1. The thickness of the glass plate is not determined. The layer thickness has the recorded test specification of
      200 μm.