Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 25 units | Voraussichtlich HEUTE zu versendenvonDarmstadt | € 367,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
material
aluminum support, silica gel 60 matrix
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 25 sheets
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
200 μm
plate L × W
20 cm × 20 cm
sheet L × W
20 cm × 20 cm
particle size
5-6 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
Application
- Novel Validated HPTLC Method for the Analysis of Two Binary Mixtures Containing Tamsulosin Hydrochloride with Antimuscarinic Agents: In dieser Studie wird eine neuartige HPTLC-Methode unter Verwendung von Aluminiumblättern und Kieselgel 60 F₂₅₄ zur Analyse binärer Mischungen von Tamsulosinhydrochlorid mit antimuskarinischen Wirkstoffen vorgestellt. Diese Methode gewährleistet eine genaue und effiziente Trennung der Komponenten (El-Kimary et al., 2018).
- Development and Validation of a High-Performance Thin-Layer Chromatographic Method for the Simultaneous Determination of Two Binary Mixtures Containing Ketorolac Tromethamine with Phenylephrine Hydrochloride and with Febuxostat: In dieser Studie wurde eine validierte HPTLC-Methode auf mit Kieselgel 60 F₂₅₄ beschichteten Aluminiumblättern für die gleichzeitige Bestimmung von Ketorolac Tromethamin mit Phenylephrinhydrochlorid und mit Febuxostat entwickelt, die sich durch hohe Genauigkeit und Präzision auszeichnet (El Yazbi et al., 2016).
- HPTLC Determination of Three Gliptins in Binary Mixtures with Metformin: Der Artikel demonstriert die Verwendung von HPTLC-Aluminiumblättern mit Kieselgel 60 F₂₅₄ zur Bestimmung von drei Gliptinen in binären Mischungen mit Metformin und betont die Effizienz und Zuverlässigkeit der Methode (El-Kimary et al., 2016).
- Validated HPLC and HPTLC methods for simultaneous determination of colchicine and khellin in pharmaceutical formulations: In diesem Artikel werden validierte HPTLC-Methoden auf Aluminiumblättern und Kieselgel 60 F₂₅₄ für die gleichzeitige Bestimmung von Colchicin und Khellin beschrieben, die einen robusten und genauen analytischen Ansatz bieten (Hadad et al., 2013).
Analysis Note
Porenvolumen (N₂-isotherm): 0,74–0,84 ml/g
d 50 (Laserbeugung, Kornanalyse): 5–7 µm
Schichtdicke: 150–200 µm
Dickenschwankung pro Platte: ≤ 30 µm
Chromatographischer Test:
A) Farbstofftest
hRf-Werte
– Bleu VIF Organol, Farbstofftest, lipophil:
17–22
– Ceresschwarz G, Farbstofftest, lipophil: 38–43
– Ceresviolett BRN, Farbstofftest, lipophil: 58–64
Trennzahl
– Farbstofftest, lipophil:
≥ 10,0
B) Steroidtest
hRf-Werte
– Hydrocortison, Steroidtest:
23–29
– Reichstein S, Steroidtest: 36–45
– Methyltestosteron, Steroidtest: 43–52
Trennzahl
– Steroidtest:
≥ 10,5
Typischer Wert gemessen an einer konditionierten Platte
Eluent A) Toluol (45 % rel. Feuchte)
Eluent B) Ethylacetat/Toluol (95+5 v/v; 20 % rel. Feuchte)
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable |
| material aluminum support, silica gel 60 matrix | material glass support, silica gel 60 matrix | material aluminum support, silica gel 60 matrix | material glass plate, silica gel 60 matrix |
| feature fluorescent indicator, binder Organic Polymer | feature binder Organic Polymer, fluorescent indicator: no | feature binder Organic Polymer, fluorescent indicator | feature binder Organic Polymer, fluorescent indicator |
| pore size 60 Å medium pore diameter | pore size 60 Å medium pore diameter | pore size 60 Å medium pore diameter | pore size - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| particle size 5-6 μm | particle size - | particle size 5-6 μm | particle size - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under HPTLC-Aluminiumblätter, Kieselgel 60 F₂₅₄
Verwandter Inhalt
HPTLC Silica gel 60 F254
HPTLC Silica gel 60 F254
HPTLC pre-coated plate silica gel 60 F 254
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1055480001 | 04022536065793 |