Fortfahren mit
1.05556
HPTLC-Aluminiumplatten, Kieselgel 60 F₂₅₄
pkg of 20 sheets, sheet L × W 5 cm × 7.5 cm, aluminum support
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
20 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 130,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
€ 130,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
aluminum support, silica gel 60 matrix
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 20 sheets
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
200 μm
plate L × W
5 cm × 7.5 cm
sheet L × W
5 cm × 7.5 cm
particle size
5-6 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
20 Aluminiumplatten 5 x 7,5 cm
Diese HPTLC-Platten bieten eine schnelle und quantitative Analyse komplexer Proben für den manuellen oder automatisierten Einsatz. Unsere HPTLC-Siliziumdioxidplatten arbeiten dreimal schneller als herkömmliche TLC-Platten – und sie bieten eine höhere Sensitivität. Die Teilchengrößen der HPTLC-Platten liegen im Bereich von 4 bis 8 µm. Dies führt zu einer weicheren Oberfläche und einer höheren Trennleistung als mit herkömmlichen TLC-Platten.
Application
Kieselgel 60 F₂₅₄ HPTLC-Aluminiumplatten. HPTLC-Kieselgelplatten 5 x 7,5 cm, 20 Stück.
Analysis Note
Spezifische Oberfläche (nach BET; 5-Pkt-Messung): 480–540 m²/g
Porenvolumen (N₂-isotherm): 0,74–0,84 ml/g
d 50 (Laserbeugung, Größenverteilung): 5–7 µm
Schichtdicke: 150–200 µm
Dickenschwankung pro Platte: ≤ 40 µm
Chromatographischer Test:
Farbstofftest
hRf-Werte
– Bleu VIF Organol, Farbstofftest, lipophil:
15–23
- Ceresschwarz G, Farbstofftest, lipophil: 37–45
- Ceresviolett BRN, Farbstofftest, lipophil: 54–63
Typischer Wert gemessen an einer konditionierten Folie
Eluent: Toluol (45 % rel. Feuchte)
Other Notes
Ersetzt: 5556-4; 5556
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.056281.056291.05642
material
aluminum support, silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
particle size
5-6 μm
particle size
5-6 μm
particle size
5-6 μm
particle size
5-6 μm
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C