Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
400 tests | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 168,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Chlorin-Test, colorimetric, 0.010-0.30 mg/L (Cl2), for use with MQUANT®
product line
MQuant®
Quality Segment
specific analyte(s)
chlorine
measuring range
0.010-0.30 mg/L (Cl2)
compatibility
for use with MQUANT®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Der Test kann für Folgendes verwendet werden:
- Trinkwasser und Mineralwasser
- Wasser aus der Aquakultur
- Abwasser
- Galvanisierungswasser
- Desinfektionslösungen
Dieser Test eignet sich nicht für Meerwasser.
Methode
In schwach saurer Lösung reagiert freies Chlor mit Diethyl-p-phenylendiamin (DPD) zu einem rot-violetten Farbstoff. Die Chlorkonzentration wird durch Sichtvergleich der Farbe der Messlösung mit den Feldern der Farbskala auf der Farbkarte semiquantitativ gemessen.
Die einzigartige Brillanz des Drucks und die feine Farbskaleneinteilung ermöglichen präzise Analysen selbst am unteren Ende des Konzentrationsbereichs. Durch die langen Teströhrchen kann ein sensibler Messbereich abgedeckt werden. Unter Verwendung der Nachfüllpackung 1.14977, die alle Reagenzien enthält, kann das Original-Testkit sehr lang verwendet werden, wodurch es ein besonders kostengünstiges und ökologisches System ist.
Application
- 3,3′,5,5′-tetramethylbenzidine as multi-colorimetric indicator of chlorine in water in line with health guideline values: Diese Studie demonstriert die Verwendung von 3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidin als kolorimetrischer Indikator für den Nachweis des Chlorgehalts in Wasser und bietet damit eine kostengünstige und einfache Methode zur Gewährleistung der Wassersicherheit in Übereinstimmung mit den Gesundheitsrichtlinien (Palladino et al., 2020).
- Analysis of free chlorine in aqueous solution at very low concentration with lateral flow tests: Untersucht die Wirksamkeit von Lateral-Flow-Assays für die Quantifizierung von freiem Chlor in Wasser und hebt ihr Potenzials für schnelle und genaue Chlortests im Feldeinsatz hervor (Schwenke et al., 2019).
- Improved residual chlorine test; the ortho-toluidine: arsenite method for testing water for true, false and chloramine residuals: Beschreibt eine methodische Weiterentwicklung bei der Messung verschiedener Formen von Chlorrückständen im Wasser, was die Genauigkeit von Wasserqualitätsbewertungen erhöht (GILCREAS FW, 1948).
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| specific analyte(s) chlorine | specific analyte(s) chlorine | specific analyte(s) chlorine | specific analyte(s) chlorine |
| measuring range 0.010-0.30 mg/L (Cl2) | measuring range 0.25-15 mg/L (Cl2) | measuring range 0.25-15 mg/L (Cl2) | measuring range 0.1-2.0 mg/L (Cl2) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| compatibility for use with MQUANT® | compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with MQUANT® |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorin-Test
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c