Fortfahren mit
1.14801
Chlorine Test Kit, colorimetric
0.1-2.0 mg/L (Cl₂), MQuant®
Synonym(e):
Visueller Testsatz, Chlor
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
400 tests
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 304,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
€ 304,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Chlor-Test, colorimetric, 0.1-2.0 mg/L (Cl2), for use with MQUANT®
product line
MQuant®
Quality Segment
specific analyte(s)
chlorine
measuring range
0.1-2.0 mg/L (Cl2)
compatibility
for use with MQUANT®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
(freies und Gesamtchlor) mit Flüssigreagenz Methode: kolorimetrisch, DPD, mit Farbscheibenkomparator, 0,1 – 0,2 – 0,3 – 0,4 – 0,6 – 0,8 – 1,0 – 1,5 – 2,0 mg/l Cl₂ MQuant®
Der MQuant®-Chlortest (vormals MColortest®) kann zur Bestimmung von freiem und Gesamtchlor mit flüssigen Reagenzien verwendet werden.
Der Test kann für Folgendes verwendet werden:
  • Schwimmbeckenwasser
  • Grundwasser und Oberflächenwasser
  • Trinkwasser und Mineralwasser
  • Wasser aus der Aquakultur
  • Abwasser
  • Galvanisierungswasser
  • Desinfektionslösungen
Dieser Test eignet sich nicht für Meerwasser.
Methode
In schwach saurer Lösung reagiert freies Chlor mit Diethyl-p-phenylendiamin (DPD) zu einem rot-violetten Farbstoff. In Gegenwart von Kaliumiodid wird mit dieser Reaktion auch gebundenes Chlor gemessen. Die Chlorkonzentration kann durch Sichtvergleich der Farbe der Messlösung mit den Feldern der Farbskala auf einer Farbscheibe semiquantitativ gemessen werden. Der Test beurteilt die Farbreaktion auf der Grundlage der Durchlichtmethode. So können selbst trübe und gefärbte Wasserproben ohne weitere Aufbereitung analysiert werden.
Die Farbscheibe besteht aus sehr langlebigem, lichtbeständigem Kunststoff und eignet sich daher für industrielle Bereiche und nasse Umgebungen.
Unter Verwendung der Nachfüllpackung 1.14803, die alle Reagenzien enthält, kann das Original-Testkit sehr lang verwendet werden, wodurch es ein besonders kostengünstiges und ökologisches System ist.
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.149761.149781.14434
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
specific analyte(s)
chlorine
specific analyte(s)
chlorine
specific analyte(s)
chlorine
specific analyte(s)
chlorine
product line
MQuant®
product line
MColortest®
product line
MQuant®
product line
MQuant®
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
for use with MQUANT®
measuring range
0.1-2.0 mg/L (Cl2)
measuring range
0.25-15 mg/L (Cl2)
measuring range
0.1-2.0 mg/L (Cl2)
measuring range
0.010-0.30 mg/L (Cl2)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlor-Test
pictograms
CorrosionHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral
target_organs
Thyroid
Lagerklasse
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. Buenas, con este medidor puedo medir el cloro libre y combinado para una piscina, es así? Gracias
    1 answer
    1. Yes, this product can be used to measure free and combined chlorine in swimming pools. Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/381/695/114801e.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf