This product is a test kit that contains multiple containers, each with individual reagents required to perform the Iron Test using photometric methods. The weights and dimensions of this product are not specified in the available information.
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Produktname
Eisen-Küvettentest, photometric, 1.0-50.0 mg/L (Fe), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Level
usage
sufficient for 25 tests
specific analyte(s)
iron
measuring range
1.0-50.0 mg/L (Fe)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
construction materials
disposal drainage water
electroplating
environmental
ground and surface water
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (2,2’-Bipyridine)
storage temp.
15-25°C
General description
Dieser Spectroquant® Eisentest ermöglicht eine genaue Quantifizierung der Eisen-Ionen in Wasserproben. Alle Eisen-Ionen werden durch Ascorbinsäure zu Eisen(II)-Ionen reduziert.
In einem gepufferten Medium reagieren diese mit 2,2’-Bipyridin, um einen roten Komplex zu bilden, der photometrisch bestimmt wird. Ohne die Zugabe von Ascorbinsäure (Reagens Fe-1K) misst der Test nur Eisen(II).
MQuant® Teststreifen können für die wirtschaftliche und schnelle Voruntersuchung einer Probe eingesetzt werden, um die Eisenkonzentration und einen möglichen Verdünnungsfaktor zu bestimmen, bevor eine quantitative Methode wie der Spectroquant® Test angewendet wird.
All unsere Küvetten- und Reagenzien-Testkits sind mit einer eindeutigen Live ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Die Spectroquant® Küvettentests werden mit vorgefüllten 16-mm-Rundküvetten sowie mit allen Reagenzien geliefert, die zur Durchführung der Analyse gemäß dem in der beiliegenden Gebrauchsanweisung beschriebenen Verfahren benötigt werden.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| specific analyte(s) iron | specific analyte(s) iron | specific analyte(s) iron | specific analyte(s) iron |
| detection method photometric (2,2’-Bipyridine) | detection method photometric (Triazine) | detection method photometric (1,10-Phenanthroline) | detection method photometric (Triazine) |
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable |
| measuring range 1.0-50.0 mg/L (Fe) | measuring range 0.05-4.00 mg/L (Fe) | measuring range 0.010-5.00 mg/L (Fe) | measuring range 0.0025-5.00 mg/L (Fe) |
| compatibility for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eisen-Küvettentest
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Protokolle
Der Eisentest ermöglicht die Quantifizierung von Eisenionen in verschiedenen Wassern. Eisenionen werden zu Eisen(II)-Ionen reduziert, die mit einem Triazinderivat reagieren und einen rot-violetten Komplex bilden, der photometrisch gemessen wird.
Photometric determination subsequent to acid mineralisation
Verwandter Inhalt
Soil analysis to determine iron content in soil samples using Spectroquant® Iron Test Kit and Spectroquant® Prove spectrophotometers.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1148960001 | 04022536663203 |
| 1148960007 | 04054839019661 |
-
what are weights and dimensions of product code 1.14896.0001