Fortfahren mit
1.00796
Iron Test, photometric
photometric, 0.010-5.00 mg/L (Fe), Spectroquant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Eisen-Test, photometric, 0.010-5.00 mg/L (Fe), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 150 tests
specific analyte(s)
iron
measuring range
0.010-5.00 mg/L (Fe)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
agriculture
aquaculture
boiler and cooling water
construction materials
disposal drainage water
drinking water
electroplating
environmental
food testing
ground and surface water
mineral water
seawater
swimming pools
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (1,10-Phenanthroline)
storage temp.
15-25°C
General description
Verfahren: photometrisch 0,010–5,00 mg/l Fe Spectroquant®
Dieser Spectroquant® Eisentest ermöglicht eine genaue Quantifizierung der Eisenionen in Wasserproben. Alle Eisenionen werden durch Ascorbinsäure zu Eisen(II)-Ionen reduziert.
In einem gepufferten Medium reagieren diese mit 2,2’-Bipyridin, um einen roten Komplex zu bilden, der photometrisch bestimmt wird. Ohne Zugabe von Ascorbinsäure (Reagens Fe-1K) misst der Test nur Eisen(II).
MQuant® Teststreifen können für die wirtschaftliche und schnelle Voruntersuchung einer Probe eingesetzt werden, um die Eisenkonzentration und einen möglichen Verdünnungsfaktor zu bestimmen, bevor eine quantitative Methode wie der Spectroquant® Test angewendet wird.
All unsere Küvetten- und Reagenzien-Testkits sind mit einer eindeutigen Live ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Die Spectroquant® Küvettentests werden mit vorgefüllten 16-mm-Rundküvetten sowie mit allen Reagenzien geliefert, die zur Durchführung der Analyse gemäß dem in der beiliegenden Gebrauchsanweisung beschriebenen Verfahren benötigt werden.
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.147611.111361.14438
specific analyte(s)
iron
specific analyte(s)
iron
specific analyte(s)
iron
specific analyte(s)
iron
detection method
photometric (1,10-Phenanthroline)
detection method
photometric (Triazine)
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
measuring range
0.010-5.00 mg/L (Fe)
measuring range
0.0025-5.00 mg/L (Fe)
measuring range
0.1-50 mg/L (Fe)
measuring range
0.2-2.5 mg/L (Fe)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
product line
Spectroquant®
product line
Spectroquant®
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eisen-Test
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Der Eisentest ermöglicht die Quantifizierung von Eisenionen in verschiedenen Wassern. Eisenionen werden zu Eisen(II)-Ionen reduziert, die mit einem Triazinderivat reagieren und einen rot-violetten Komplex bilden, der photometrisch gemessen wird.
Photometric determination subsequent to acid mineralisation
Rapid and easy analysis of iron in pale beer samples with 1,10-Phenanthroline using spectrophotometry, facilitated by the formation of a stable red complex.
Verwandter Inhalt
Soil analysis to determine iron content in soil samples using Spectroquant® Iron Test Kit and Spectroquant® Prove spectrophotometers.
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
100796000704054839019500
100796000104022536763804