Fortfahren mit
1.14549
Iron Cell Test, photometric
photometric, 0.05-4.00 mg/L (Fe), Spectroquant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 tests
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 141,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
€ 141,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Eisen-Küvettentest, photometric, 0.05-4.00 mg/L (Fe), Spectroquant®
Quality Segment
product line
Spectroquant®
usage
sufficient for 25 tests
specific analyte(s)
iron
measuring range
0.05-4.00 mg/L (Fe)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
agriculture
aquaculture
cannabis testing
construction materials
disposal drainage water
drinking water
electroplating
environmental
food testing
ground and surface water
mineral water
power plants
seawater
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Triazine)
storage temp.
15-25°C
General description
Verfahren: photometrisch 0,05–4,00 mg/l Fe Spectroquant®
Dieser Spectroquant® Eisentest ermöglicht eine genaue Quantifizierung der Eisenionen in Wasserproben. Alle Eisenionen werden durch Ascorbinsäure zu Eisen(II)-Ionen reduziert.
In einem mit Thioglykolat gepufferten Medium reagieren diese mit einem Triazinderivat, um einen rotvioletten Komplex zu bilden. Dieser wird photometrisch bestimmt. MQuant® Teststreifen können für die wirtschaftliche und schnelle Voruntersuchung einer Probe eingesetzt werden, um die Eisenkonzentration und einen möglichen Verdünnungsfaktor zu bestimmen, bevor eine quantitative Methode wie der Spectroquant® Test angewendet wird.
All unsere Küvetten- und Reagenzien-Testkits sind mit einer eindeutigen Live ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Die Spectroquant® Küvettentests werden mit vorgefüllten 16-mm-Rundküvetten sowie mit allen Reagenzien geliefert, die zur Durchführung der Analyse gemäß dem in der beiliegenden Gebrauchsanweisung beschriebenen Verfahren benötigt werden.
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eisen-Küvettentest
Signalwort
Danger
Was ist los?
WGK 3
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)