Fortfahren mit
1.14780
Zinc Test Kit, colorimetric
0.1-5 mg/L (Zn), MQuant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
120 tests
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 307,00
€ 260,95
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
Storage temp.:
15-25°C
Detection method:
colorimetric
€ 260,95
Listenpreis€ 307,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Zink-Test, colorimetric, 0.1-5 mg/L (Zn), for use with MQUANT®
specific analyte(s)
zinc
Quality Level
measuring range
0.1-5 mg/L (Zn)
compatibility
for use with MQUANT®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Der MQuant®-Zinktest (vormals MColortest®) misst Zinkionen in:
  • Grundwasser und Oberflächenwasser
  • Trinkwasser und Mineralwasser
  • Getränke
  • Nutzwasser
  • Kesselwasser
  • Abwasser und Sickerwasser
  • Galvanisierungswasser
Dieser Test eignet sich nicht für Meerwasser.
Methode
In schwefelhaltiger Lösung reagieren Zinkionen mit Thiocyanationen und Brillantgrün, um einen blau-grünen Komplex zu bilden. Die Zinkkonzentration kann durch einen Sichtvergleich der Farbe der Messlösung mit den Feldern der Farbskala auf einer Farbscheibe semiquantitativ gemessen werden. Der Test beurteilt die Farbreaktion auf der Grundlage der Durchlichtmethode. So können selbst trübe und gefärbte Wasserproben ohne weitere Aufbereitung analysiert werden.
Die Farbscheibe besteht aus sehr langlebigem, lichtbeständigem Kunststoff und eignet sich daher für industrielle Bereiche und nasse Umgebungen.
Unter Verwendung der Nachfüllpackung 1.14782, die alle Reagenzien enthält, kann das Original-Testkit sehr lang verwendet werden, wodurch es ein besonders kostengünstiges und ökologisches System ist.
Methode: kolorimetrisch mit Farbscheibenkomparator 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,7 - 1 - 2 - 5 mg/L Zn MQuant®
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.144121.148321.17953
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
photometric (Cl-PAN)
detection method
colorimetric
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
measuring range
0.1-5 mg/L (Zn)
measuring range
0.1-5 mg/L (Zn)
measuring range
0.05-2.50 mg/L (Zn)
measuring range
0-50 mg/L (Zn)
specific analyte(s)
zinc
specific analyte(s)
zinc
specific analyte(s)
zinc
specific analyte(s)
zinc
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
Spectroquant®
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zink-Test
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Lagerklasse
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
114780000104022536156682
Questions
  1. Is the kit compatible with whole blood specimens, should blood serum be unavailable? How would using whole blood affect the results?
    1 answer
    1. The product is intended for testing water from various industrial source and beverages. There is no protocol available for its use in testing blood samples of any kind.