Fortfahren mit
1.14832
Zinc Test, photometric
photometric, 0.05-2.50 mg/L (Zn), Spectroquant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 tests
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 318,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
€ 318,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Zink-Test, photometric, 0.05-2.50 mg/L (Zn), Spectroquant®
Quality Segment
product line
Spectroquant®
usage
sufficient for 100 tests, 100 tests
specific analyte(s)
zinc
measuring range
0.05-2.50 mg/L (Zn)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
boiler and cooling water
cannabis testing
construction materials
disposal drainage water
drinking water
electroplating
environmental
mineral water
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Cl-PAN)
storage temp.
15-25°C
General description
Verfahren: photometrisch 0,05–2,50 mg/l Zn Spectroquant®
Dieser Spectroquant® Zinktest ermöglicht eine genaue Quantifizierung der Zinkionen in Wasserproben. In alkalischer Lösung reagieren Zinkionen mit einem Pyridylazonaphthol-Derivat und bilden einen roten Komplex. Dieser wird extrahiert und anschließend photometrisch bestimmt.
MQuant® Teststreifen sind ideal für die wirtschaftliche und schnelle Voruntersuchung einer Probe, um die Zinkkonzentration und einen möglichen Verdünnungsfaktor zu bestimmen, bevor eine quantitative Methode wie der Spectroquant® Test angewendet wird.
All unsere Küvetten- und Reagenzien-Testkits sind mit einer eindeutigen Live ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Die Spectroquant® Reagenzien-Testkits enthalten hoch stabile, gebrauchsfertige Reagenziengemische, um Analysen gemäß den im beiliegenden Anleitungsblatt beschriebenen Verfahren durchzuführen.
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Zielorgane
Eyes,Central nervous system, Respiratory system, Thyroid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)