Item 1.17953 has not been qualified for use with dairy products according to the Water, Environmental, and Food & Beverage Analysis booklet. To review this publication see the link below:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/426/512/wfa-digital-catalog-ca8212en-ms.pdf
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 tests | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 69,70 |
Über diesen Artikel
Produktname
Zink-Test, colorimetric, 0-50 mg/L (Zn), MQuant®
description
semi-quantitative
Quality Segment
product line
MQuant®
specific analyte(s)
zinc
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
measuring range
0-50 mg/L (Zn)
application(s)
electroplating
wastewater
compatibility
Spectroquant®
detection method
colorimetric
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
General description
Methode: kolorimetrisch mit Teststreifen 0 - 4 - 10 - 20 - 50 mg/l (Zn), MQuant®
Die MQuant® Zink-Teststreifen können verwendet werden, um Zink und seine Verbindung zu messen, die in Galvanisierungsbädern, für die Herstellung von Zinkbeschichtungen, als Beizmittel für Farbstoffe, als Konservierungsmittel, als Additiv in Glas-, Emaille- und Keramikprodukten sowie aufgrund seiner antiseptischen Wirkung in Kosmetika eingesetzt werden. Auf den Teststreifen reagieren Zinkionen mit Dithizon, um einen roten Komplex zu bilden. Die Zinkkonzentration wird durch Sichtvergleich der Reaktionszone des Teststreifens mit den Feldern einer Farbskala semiquantitativ gemessen. Die Teststreifen sind ideal für die wirtschaftliche und schnelle Voruntersuchung einer Probe, um die Zinnkonzentration und einen möglichen Verdünnungsfaktor zu bestimmen, bevor eine quantitative Methode wie ein Spectroquant® Zinn-Test angewandt wird.
Design für Nachhaltigkeitsvorteile:
Wir setzen uns für Umweltschutz und Nachhaltigkeit ein und suchen ständig nach Möglichkeiten, um die Produkte in unserem Portfolio zu verbessern. Kürzlich haben wir untersucht, wie wir die Umweltauswirkungen der Produktreihe der MQuant®-Teststreifen minimieren können, ohne die Produktleistung zu beeinträchtigen.
Dieses Produkt hat von folgenden Änderungen profitiert:
- Verringerung der Teststreifenbreite
- Recyceltes Aluminiumröhrchen
- Digitale Bedienanleitung
Erfahren Sie mehr über die Initiative: Kleine Veränderungen an Teststreifen mit großer Auswirkung auf die Umwelt.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| specific analyte(s) zinc | specific analyte(s) tin | specific analyte(s) cyanide | specific analyte(s) nickel |
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| compatibility Spectroquant® | compatibility - | compatibility - | compatibility Spectroquant® |
| product line MQuant® | product line MQuant® | product line MQuant® | product line MQuant® |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| measuring range 0-50 mg/L (Zn) | measuring range 10-200 mg/L (Sn) | measuring range - | measuring range 10-500 mg/L (Ni) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1179530001 | 04027269241391 |
-
Se puede usar para análisis en leche?