Fortfahren mit
1.14408
Nitrite Test Kit, colorimetric
0.005-0.10 mg/L (NO₂⁻), 0.0015-0.030 mg/L (NO₂-N), MQuant®
Synonym(e):
Nitrite Visual Test Kit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
110 tests
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 170,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
€ 170,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Nitrite Test, colorimetric, 0.005-0.10 mg/L (NO2-), 0.0015-0.030 mg/L (NO2-N), for use with MQUANT®
specific analyte(s)
nitrite
Quality Segment
measuring range
0.0015-0.030 mg/L (NO2-N), 0.005-0.10 mg/L (NO2-)
compatibility
for use with MQUANT®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Method: colorimetric with color card and comparator block with long test tubes 0.005-0.012-0.02-0.03-0.04-0.05-0.06-0.08-0.10 mg/l NO₂⁻ 0.0015-0.0037-0.006-0.009-0.012-0.015-0.018-0.024-0.030 mg/l NO₂-N MQuant®
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.144241.147741.10007
specific analyte(s)
nitrite
specific analyte(s)
nitrite
specific analyte(s)
nitrite
specific analyte(s)
nitrite
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
measuring range
0.0015-0.030 mg/L (NO2-N), 0.005-0.10 mg/L (NO2-)
measuring range
0.03-0.6 mg/L (NO2-N), 0.1-2.0 mg/L (NO2-)
measuring range
0.1-10 mg/L (NO2-)
measuring range
2-80 mg/L (NO2-)
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
Reflectoquant®, Spectroquant®
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nitrite Test
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
114408000104022536154770